Fortfahren mit
L0382
Lipase aus Schweinepankreas
Type VI-S, ≥20,000 units/mg protein, lyophilized powder
Synonym(e):
Triacylglycerol-acylhydrolase, Triacylglycerol-lipase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 282,00
1000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.790,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-619-9
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥20,000 units/mg protein
€ 282,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type VI-S
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥20,000 units/mg protein
composition
Protein, 40-70%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
General description
Lipase aus Schweinepankreas (PPL) oder Schweinepankreaslipase ist ein kleines, kugelförmiges Protein mit N-terminaler Faltung vom α/β-Typ. Es umfasst eine katalytische Triade aus Ser-, Asp- und His-Resten und eine C-terminale β-Sandwichdomäne. PPL gehört zu einer Unterklasse der Carboxylesterasenfamilie.
Application
Lipase aus Schweinepankreas wird wie folgt verwendet:
  • im Lipase-Hemmungsassay mit Pflanzenextrakten
  • beim In-vitro-Aufschluss von gelatinierten Stärke-/Ballaststoffmischungen
  • mit künstlicher Darmflüssigkeit zum Nachahmen der Bedingungen des Verdauungstrakts durch L. fermentum PC1 in fermentierten Haferflocken
Lipasen werden in der Industrie zum Auflösen von chiralen Verbindungen und zur Umesterung bei der Herstellung von Biodiesel verwendet.
Biochem/physiol Actions
Lipase aus Schweinepankreas (PPL - porcine pancreas lipase) katalysiert die Hydrolyse von Fetten (Lipiden). Sie spielt bei den meisten lebenden Organismen eine wesentliche Rolle bei Aufschluss, Transport und Verarbeitung von Nahrungslipiden (z. B. Triglyceride, Fette, Öle). PPL ist kostengünstig und nützlich für Biotransformationsreaktionen. Sie weist eine hohe Selektivität und katalytische Aktivität auf. PPL wird auch in der Detergensformulierung zum Entfernen von Ölflecken aus Kleidung verwendet.
Lipasen katalysieren die Hydrolyse von Estern in wässrigen Lösungen und die Synthese von Estern in nicht wässrigen Lösungen. Darüber hinaus produzieren sie Hydroxyl- und Carboxylgruppen durch die Hydrolyse von Esterverbindungen in Poly(ethylenterephthalat).
Lipasen katalysieren die Hydrolyse von Triacylglycerinen zu Glycerin und freien Fettsäuren.
Analysis Note
Proteinbestimmung durch Biuret.
Other Notes
Eine Einheit hydrolysiert in 1 h bei einem pH-Wert von 7,7 und 37 °C unter Verwendung von Olivenöl 1,0 Mikroäquivalent Fettsäure aus Triglycerid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L3126L8525L1754
description
Type VI-S, ≥20,000 units/mg protein, lyophilized powder
description
Type II, ≥125 units/mg protein (using olive oil (30 min incubation)), 30-90 units/mg protein (using triacetin)
description
lyophilized powder, ≥40,000 units/mg protein
description
Type VII, ≥700 unit/mg solid
specific activity
≥20,000 units/mg protein
specific activity
30-90 units/mg protein (using triacetin), ≥125 units/mg protein (using olive oil (30 min incubation))
specific activity
≥40,000 units/mg protein
specific activity
≥700 unit/mg solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized (cake)
form
lyophilized powder
form
lyophilized
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Protein, 40-70%
composition
protein, ≥20%
composition
Protein, ≥4.0%
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipase aus Schweinepankreas
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)