Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 87,60 € 74,46 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 352,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7IN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.09
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 74,46
Listenpreis€ 87,60Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark gray
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(I)C=C1)C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2
InChI
1S/C11H7IN2O4/c12-7-1-3-8(4-2-7)13-11(15)9-5-6-10(18-9)14(16)17/h1-6H,(H,13,15)
InChI key
JBIKQXOZLBLMKI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
C-176 is a potent and selective inhibitor against murine, but not human, stimulator of interferon genes (STING) via covalent modifiation of mSTING Cys91. C-176 inhibits STING-mediated IFNβ reporter activity (IC50 <50 nM) without affecting RIG-I, and blocks (1 μM) downstream TBK1 phosphorylation induction by STING agonist CMA (1.4 h) in mSTING-expressing HEK293T cells. C-176 markedly reduces CMA-induced serum IL-6 & type I IFNs in mice (by ≥85% 4 h post CMA; 750 nmol C-176/mouse i.p. 1 or 4 h prior to 224 mg/kg CMA) and significantly ameliorates the autoinflammatory severity in Trex1−/− mice.
Potent and selective, Cys91-targeting covalent inhibitor against murine, but not human, STING in vitro and in vivo.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to very dark gray | color faint yellow to dark brown | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?