Fortfahren mit
SML0618
NSC697923
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Nitro-5-tosylfuran, 2-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-5-nitro-Furan
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,30
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 263,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 75,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(c2[o]c(cc2)[N+](=O)[O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C11H9NO5S/c1-8-2-4-9(5-3-8)18(15,16)11-7-6-10(17-11)12(13)14/h2-7H,1H3
InChI key
GAUHIPWCDXOLCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
NSC697923 stimulates apoptosis in p53 mutant neuroblastoma (NB) cells by triggering JNK (c-Jun N-terminal kinases) pathway. This ubiquitin-conjugating enzyme E2 N (UBE2N) inhibitor is considered as an important treatment option for neuroblastoma (NB) patients. NSC697923 prevents the multiplication and survival of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) cells in vitro.[1]
Application
NSC697923 has been used as an inhibitor in STING-dependent NF-κB (nuclear factor-κB) activation after DNA damage, mediated by TRAF6 (TNF receptor-associated factor 6).
Biochem/physiol Actions
NSC697923 is a cell-permeable and selective inhibitor of the ubiquitin-conjugating (E2) enzyme Ubc13-Uev1A that blocks the formation of the Ubc13 - ubiquitin thioester conjugate, and suppresses constitutive NF-kB activity in ABC-DLBCL cells. Also, NSC697923 inhibits the proliferation and survival of ABC-DLBCL and GCB-DLBCL cancer cells.
NSC697923 is a cell-permeable and selective inhibitor of the ubiquitin-conjugating (E2) enzyme Ubc13-Uev1A.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
662107N3415T8703
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: ≥13 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
color
white to beige
color
off-white
color
yellow to orange
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)