Fortfahren mit
P1530
Polyinosinsäure:Polycytidylsäure Natriumsalz
10% Poly (I:C) with buffer salts, TLR ligand tested
Synonym(e):
Poly (I:C), Poly(I) • Poly(C)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 349,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.160,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
(Free nucleotides NMT 1% (TLC))
Form:
lyophilized powder
Solubility:
H2O: 10 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
€ 349,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
(Free nucleotides NMT 1% (TLC))
form
lyophilized powder
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)O)(O)O.[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)(O)O
InChI
1S/C10H13N4O8P.C9H14N3O8P.Na/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);/t
InChI key
GETQKWBYQAUFQM-VRQAYDGLSA-N
Application
TLR3 erkennt Doppelstrang-RNA und ist ein wichtiger Effektor der Immunreaktionen gegen virale Erreger. Polyinosin-Polycytidyl-Säure (Poly(I) • Poly(C)) ist ein Doppelstrang-Homopolymer und wird als Modell-RNA zur Erforschung der Zellkommunikation auf TLR3-Ebene verwendet. Poly(IC) ist ein TRIF-abhängiger TLR3 (Toll-like-Rezeptor-3)-Ligand.
Biochem/physiol Actions
Die Transfektion von Poly (I:C) in NIT-1-Zellen wurde im Rahmen eines Modells für die intrazelluläre dsRNA-induzierte β-Zell-Apoptose verwendet. Achtzehn Stunden nach der Transfektion waren 45 % der Zellen apoptotisch und es wurde eine Zunahme der nukleären Translokation von NF-kB, p50/p65, die Spaltung der Caspasen 3 und 8 sowie die transkriptionale Induktion von Caspase 12, Fas, IL-15 und dem TNF-Rezeptor-assozierten Ligand (TRAIL) beobachtet. Poly(I:C) wird als eines der am besten geeigneten Produkte zur Generierung von stabilen ausgereiften dendritischen Zellen (DC) empfohlen. Diese ausgereiften DC können nach der Injektion aufgrund ihrer Fähigkeit, nach der CD40-Ligation bioaktives IL-12 zu sekretieren, in vivo effektive Immunreaktionen hervorrufen. Poly (I:C) wurde als potentes Adjuvans zur Verbesserung der spezifischen antitumoralen Immunreaktionen auf einen Peptid-Impfstoff verwendet.
Preparation Note
Das Produkt benötigt Ionenstärke, um die Doppelstrangstruktur aufrecht zu erhalten. Um eine Denaturierung zu vermeiden, sollte es in Lösungen mit physiologischer Salzkonzentration (z. B. Kochsalzlösung) rekonstituiert werden. Bei der Rekonstitution ist unter Umständen ein Erhitzen (50 °C) und erneutes Abkühlen erforderlich, um ein Re-Annealing zu erzielen.
Other Notes
Doppelsträngiger Homopolymer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0913P9582I3036
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
assay
(Free nucleotides NMT 1% (TLC)), ≥99% (less than 1% free nucleotides, TLC)
assay
(Free nucleotides NMT 1% (TLC)), ≥99% (less than 1% free nucleotides, TLC)
assay
(Free nucleotides NMT 1% (TLC))
assay
(Free nucleotides NMT 1% (TLC))
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. P1530 [Reconstitution may prove difficult, and require heating (50 °C) and cooling to achieve re-annealing] How long heating and cooling?
    1 answer
    1. No specific timing is recommended for heating and cooling. A gentle warming to 50 °C for a few minutes, followed by cooling to room temperature or as required in the experiment, is suggested.
      Helpful?
  2. Is this product tissue culture sterile?
    1 answer
    1. Product P1530 is not tissue culture sterile
      Helpful?
  3. What is the molecular weight of Polyinosinic-Polycytidylic acid Sodium Salt (P1530)?
    1 answer
    1. The Polyinosinic-Polycytidylic acid Sodium Salt (P1530) is a double-stranded homopolymer with variable molecular weights. The variable range has been observed at 400-1250 base pairs; however, this may vary from lot to lot.
      Helpful?
  4. What is the length of the poly(I).(C)?
    1 answer
    1. The product is a double-stranded homopolymer without a specified length. Historical data have shown a broad lot-to-lot variability with an approximate range of 200 - >1000 bp length.
      Helpful?
  5. What is the length of the Poly/I).poly(C)?
    1 answer
    1. The product is double-stranded homopolymer without specified length,. Historical data have shown broad lot to lot variability with an approximately range of 200 - >1000 bp in length.
      Helpful?
  6. Could you please elucidate about the purity of the compound and if its sutible for human use or GMP grade?
    1 answer
    1. The minimum purity specification for this item is 99%. However, this product it is not suitable for human use or GMP applications. Unless otherwise stated this product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
      Please see the link to below to review addtional information regarding our various quality levels:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program