Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 41,90 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12Cl2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.14
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-384-1
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Ethacrynsäure, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(Cl)C(C(C(CC)=C)=O)=CC=C1OCC(O)=O
InChI
1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
AVOLMBLBETYQHX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Biochem/physiol Actions
Ethacrynic acid is non sulfonamide loop diuretic that is used to treat high blood pressure and the swelling caused by diseases like congestive heart failure. Ethacrynic acid blocks sodium-potassium-chloride cotransport. Also, Ethacrynic acid potently inhibits glutathione S-transferase family members. Studies show that ethacrynic acid potently inhibits Tgase-2 (transglutaminase-2) dependent metastasis of cancer cells including lung and pancreatic cancers.
Ethacrynic acid increases the cytotoxicity of chlorambucil in rat and human tumor cell lines.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethacrynsäure
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?