Wichtige Dokumente
SML0202
DPH
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-(1,3-diaryl-1H-pyrazol-4-yl)hydantoin, 5-[3-(4-fluorophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl]-2,4-imidazolidinedione
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to tan
Löslichkeit
DMSO: ≥10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)-c2nn(cc2C3NC(=O)NC3=O)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H13FN4O2/c19-12-8-6-11(7-9-12)15-14(16-17(24)21-18(25)20-16)10-23(22-15)13-4-2-1-3-5-13/h1-10,16H,(H2,20,21,24,25)
InChIKey
MPQWYPLPWGUMJE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology