Merck
202908
Sigma-Aldrich
Cadmiumchlorid
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Dichlorkadmium, Kadmiumdichlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CdCl2
Molekulargewicht:
183.32
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
6.3 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 656 °C)
Assay
99.99% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cadmium
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
568 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 457 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
SMILES String
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Cadmiumchlorid ist farblos, geruchlos und gut löslich in Wasser. Es findet breite Anwendung im Bereich der Katalyse und der Perowskit-Solarzellen.
Anwendung
Cadmiumchlorid kann wie folgt verwendet werden:
  • Additiv für die Herstellung von Perowskit-Solarzellen zur Verbesserung der Langzeitstabilität und Leistung. Der Einbau von Cd-Ionen verbessert die optische Absorption und den Ladungsträgertransfer.
  • Ausgangsstoff bei der Synthese von funktionalisierten Cadmiumtellurid-Quantenpunkten für fluoreszierende Immunosensoren
Es eignet sich auch als Katalysator für:
  • Aza-Michael-Reaktion von elektronenarmen Alkenen und einer breiten Palette von Aminen
  • Ein-Topf-Synthese von Dihydropyrimidonen über die Biginelli-Reaktion
  • Synthese von Benzimidazolen
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Cadmium chloride: An efficient catalyst for one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones
A Venkat Narsaiah, et al.
Synthesis, 2004, 1253-1256 (2004)
Bridget R Simon et al.
Toxicology reports, 1, 391-400 (2014-08-30)
Previously, we demonstrated the sensitivity of RPTEC/TERT1 cells, an immortalized human renal proximal tubule epithelial cell line, to two common environmental carcinogens, cadmium (Cd) and benzo[a]pyrene (B[a]P). Here, we measured BPDE-DNA adducts using a competitive ELISA method after cells were
Analysis of the decomposition gases from a and ?-Cd (BH 4) 2 synthesized by temperature controlled mechanical milling.
Didier Z, et al.
J. Alloy Compounds, 547, 76-80 (2013)
B R Simon et al.
Toxicology reports, 1, 231-242 (2014-08-16)
We have characterized initial canonical responses to two environmental toxicants, cadmium (Cd) and benzo[a]pyrene (B[a]P), in a novel
Cadmium Chloride (CdCl2): An Efficient Catalyst for Conjugate Addition of Amines to Electron-Poor Alkenes
Medamoni Vijender, et al.
Synthetic Communications, 37, 589-592 (2007)
Artikel
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.