This product is not assigned an expiration date. When stored appropriately at ?20°C, the material is quite stable. A warranty period of 1 year from the date of shipment applies to this item. Usage beyond that period would be up to the end user.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 272,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 380,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.350,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
L-Buthioninsulfoximin, ≥97% (TLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
mp
224-226 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)/t7-,14?/m0/s1
InChI key
KJQFBVYMGADDTQ-CVSPRKDYSA-N
Gene Information
human ... GCLC(2729), GCLM(2730)
Application
- als selektiver Aktivator der Einleitung der Ferroptose in apoptotischen Rattenzellen[1]
- als Inhibitor der γ-Glutamylcysteinsynthetase zum Untersuchen seiner Wirkung auf die Viabilität und Wirksamkeit der Einleitung der Mikrosporenembryogenese (ME) in Triticale und Gerste
- als Glutathionsyntheseblocker zum Untersuchen seiner Wirkung auf die durch Auranofin (AFN) vermittelte Interleukin-1β-Expression in murinen alveolaren Makrophagen[2]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (GC) |
| Gene Information human ... GCLC(2729), GCLM(2730) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 50 mg/mL, clear to almost clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Buthioninsulfoximin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Hi, I've kept this product (powder) in the fridge for a longer period (Approx. 1 year). Is it still okey to use or should I consider buying another one and keep it in the freezer?