Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 97,80 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 367,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8Cl2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
254-826-3
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Tienilic Acid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)COc1ccc(c(Cl)c1Cl)C(=O)c2cccs2
InChI
1S/C13H8Cl2O4S/c14-11-7(13(18)9-2-1-5-20-9)3-4-8(12(11)15)19-6-10(16)17/h1-5H,6H2,(H,16,17)
InChI key
AGHANLSBXUWXTB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tienilic Acid (Ticrynafen) is a P450 inhibitor, a specific suicide substrate for CYP2C9 and CYP2C10. It was once used as a loop diuretic drug with uric acid-lowering (uricosuric) actvity, but was removed from market because of hepatotoxicity.
Tienilic Acid is a P450 inhibitor, a specific suicide substrate for CYP2C9 and CYP2C10.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥5 mg/mL at ~60 °C |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to tan |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?