Wichtige Dokumente
SML0669
VUF11207 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(E)-N-(3-(2-Fluorophenyl)-2-methylallyl)-3,4,5-trimethoxy-N-(2-(1-methylpyrrolidin-2-yl)ethyl)benzamide trifluoroacetate salt, N-[(2E)-3-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propen-1-yl]-3,4,5-trimethoxy-N-[2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl]-benzamide trifluoroacetate salt
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Lagerbedingungen
desiccated
protect from light
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(N(CCC1N(C)CCC1)C/C(C)=C/C2=C(F)C=CC=C2)C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3.OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C27H35FN2O4.C2HF3O2/c1-19(15-20-9-6-7-11-23(20)28)18-30(14-12-22-10-8-13-29(22)2)27(31)21-16-24(32-3)26(34-5)25(17-21)33-4;3-2(4,5)1(6)7/h6-7,9,11,15-17,22H,8,10,12-14,18H2,1-5H3;(H,6,7)/b19-15+;
InChIKey
GZXNWMFPSYCITC-QTCZRQAZSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
We offer many products related to chemokine receptors for your research needs.