Fortfahren mit
SML0648
CHR-6494 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(1H-Indazol-5-yl)-N-propyl-imidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine trifluoroacetate salt, 3-(1H-Indazol-5-yl)-N-propylimidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine trifluoroacetate salt, CHR 6494 trifluoroacetate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16N6 · CF3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CCCNc1ccc2ncc(-c3ccc4[nH]ncc4c3)n2n1
InChI
1S/C16H16N6.C2HF3O2/c1-2-7-17-15-5-6-16-18-10-14(22(16)21-15)11-3-4-13-12(8-11)9-19-20-13;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,8-10H,2,7H2,1H3,(H,17,21)(H,19,20);(H,6,7)
InChI key
ILWYDZNXJQESDI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CHR-6494 is a potent and selective Haspin (Haploid Germ Cell-Specific Nuclear Protein Kinase) inhibitor that blocks H3T3ph phosphorylation. CHR-6494 causes cell cycle arrest in G2/M and subsequent apoptosis. CHR-6494 causes an abnormal duplication of centrosomes and mitotic catastrophe in cancer cells.
CHR-6494 is a potent and selective Haspin (Haploid Germ Cell-Specific Nuclear Protein Kinase) inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2335SML1731SML1412
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow to orange
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)