Fortfahren mit
ABE2075
Anti-TERT-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Telomerase reverse transcriptase, hEST2, hTRT, Telomerase-associated protein 2, Telomerase catalytic subunit, TP2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TERT(7015)
General description
Die Telomerase Reverse Transkriptase (EC 2.7.7.49; UniProt O14746; auch bekannt als hEST2, hTRT, Telomerase-assoziiertes Protein 2, katalytische Untereinheit der Telomerase, TP2) wird beim Menschen durch das TERT-Gen (auch bekannt als CMM9, DKCA2, DKCB4, EST2, PFBMFT1, TCS1, TRT) kodiert (Gen-ID: 7015). Die Telomerase Reverse Transkriptase (TERT) ist die katalytische Untereinheit der Telomerase, die für das Anfügen von TTAGGG-Wiederholungen an die Telomerenden des Chromosoms verantwortlich ist. Zellen mit geringer oder fehlender Telomerase-Expression verlieren während der Zellteilung Telomer-Wiederholungen, was schließlich zur zellulären Seneszenz führt. Die meisten Krebszellen, Keimzellen und embryonalen Stammzellen weisen eine hohe Telomerasekonzentration auf und tragen so zur Pluripotenz und Unsterblichkeit bei. Zusätzlich zu ihrer Funktion der Telomererhaltung spielt die Telomerase auch eine überlebenswichtige Rolle bei der zellulären Resistenz gegen DNA-Schäden und die daraus resultierende Apoptose. Die meisten Krebszellen sind stark proliferativ und weisen eine hohe Kern-Telomerase-Aktivität auf. Studien zeigen, dass TERT bei der Induktion von oxidativem Stress in Krebszellen vom Zellkern in die Mitochondrien verlagert wird. Die mitochondriale Lokalisierung von TERT trägt dazu bei, DNA-Schäden im Kern zu verhindern, indem sie reaktive Sauerstoffspezies (ROS) in den Mitochondrien reduziert, was insbesondere bei Krebsstammzellen (CSCs) zu einer hohen Stressresistenz führt. Krebszellen, die in der Lage sind, TERT aus dem Zellkern zu entfernen, weisen nach einer H2O2- oder Gammastrahlenexposition keine oder nur geringe DNA-Schäden auf, während die Beibehaltung von TERT im Zellkern zu hohen DNA-Schäden führt.
~150 kDa beobachtet. 127,0/120,0 kDa (menschliche Isoform 1/3) berechnet.
Immunogen
Epitop: C-terminale Verlängerung (CTE).
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das einer Sequenz aus der C-terminalen Extensionsregion (CTE) von menschlichem TERT entspricht.
Application
Dieser Anti-TERT-Antikörper ist für den Einsatz in der Immunzytochemie, Immunhistochemie und im Western Blotting für den Nachweis von TERT validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:200-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies TERT in A431-, HeLa-, HUVEC- und NIH/3T3-Zellen nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:250-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies TERT in menschlicher Großhirnrinde, menschlicher Bauchspeicheldrüse und in Gewebeschnitten von Rattenhoden nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Antikörper zielt auf eine Sequenz am Ende der C-terminalen Extension (CTE), die in den gespleißten Isoformen 1 und 3, nicht aber in den Isoformen 2 und 4 von hTERT vorhanden ist, wie von UniProt (O14746) berichtet.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wies TERT in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABD55SAB4502945SAB2502024
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone 2C4, from mouse
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
goat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:1000, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
O14746
UniProt accession no.
O14746
UniProt accession no.
O14746
UniProt accession no.
O14746
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)