Fortfahren mit
T7455
Tolvaptan
≥98% (HPLC), V2-selective antagonist, powder
Synonym(e):
N-[4-[(7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-5-hydroxy-1H-1-benzazepin-1-yl)carbonyl]-3-methylphenyl]-2-methylbenzamide, OPC 41061
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 491,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H25ClN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.94
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tolvaptan, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(c(C)c2)C(=O)N3CCCC(O)c4cc(Cl)ccc34
InChI
1S/C26H25ClN2O3/c1-16-6-3-4-7-20(16)25(31)28-19-10-11-21(17(2)14-19)26(32)29-13-5-8-24(30)22-15-18(27)9-12-23(22)29/h3-4,6-7,9-12,14-15,24,30H,5,8,13H2,1-2H3,(H,28,31)
InChI key
GYHCTFXIZSNGJT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AVPR2(554)
Application
Tolvaptan has been used as a V2-selective antagonist for studying its effect on hypertension in mice[1].
Biochem/physiol Actions
Tolvaptan (OPC 41061) is a potent, orally active non-peptide vasopressin V2 selective antagonist. IC50 = 3 nM at the rat V2 receptor; 29 times more selective for the V2 than for V1a. Tolvaptan has also been shown to inhibit the development of polycystic kidney disease in several animal models.
Tolvaptan is a potent, orally active non-peptide vasopressin V2 receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Tolvaptan is soluble in DMSO at a concentration that is greater than or equal to 15 mg/ml.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O1266SML0204SML0003
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
color
white to tan
color
white to tan
color
white to tan
color
white to tan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)