Wichtige Dokumente
SML1465
UNC0379 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6,7-Dimethoxy-2-(pyrrolidin-1-yl)-N-(5-(pyrrolidin-1-yl)-pentyl)quinazolin-4-amine trifluoroacetate salt
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 5 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC1=C(OC)C=C(N=C(N2CCCC2)N=C3NCCCCCN4CCCC4)C3=C1
InChI
1S/C23H35N5O2/c1-29-20-16-18-19(17-21(20)30-2)25-23(28-14-8-9-15-28)26-22(18)24-10-4-3-5-11-27-12-6-7-13-27/h16-17H,3-15H2,1-2H3,(H,24,25,26)
InChIKey
WEXCGGWTIDNVNT-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)