Wichtige Dokumente
SAB4200181
Anti-PMP70 antibody, Mouse monoclonal
clone 70-18, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti- ZWS2; ZELLWEGER SYNDROME 2, Anti-70 kDa Peroxisomal membrane Protein, Anti-ABCD3, Anti-ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 3, Anti-PXMP1
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
70-18, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~70 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HepG2 or rat PC12 cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ABCD3(5825)
mouse ... Abcd3(19299)
rat ... Abcd3(25270)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)