This product is a polyclonal Antibody. Polyclonal antibodies are comprised of multiple isotypes. The sequence is not determined. The immunogen used is a Purified mouse IgG. This antibody is specific for all mouse IgG subclasses. The target regions have not been determined.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 339,00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: 1:40,000 using using 5 μg/ml of mouse IgG for coating and OPD substrate, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, western blot (chemiluminescent): 1:80,000-160,000
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG-Antikörper ist ein Glykoprotein, bestehend aus zwei Polypeptidketten (eine leichte und eine schwere), die jeweils variable und konstante Domänen enthalten. Die variable Region des IgG-Antikörpers ist antigenspezifisch und hochkonserviert.
Anti-Mouse-IgG (Gesamtmolekül)-Peroxidase-Antikörper ist für alle Maus-IgG-Unterklassen spezifisch. IgG wird aus Mausserum mittels Fraktionierung und Ionenaustausch-Chromatografie aufgereinigt. Der aufgereinigte IgG wird dann mittels Quervernetzung mit 0,2 % Glutaraldehyd an Perioxidase konjugiert.
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) direct ELISA: 1:40,000 using using 5 μg/ml of mouse IgG for coating and OPD substrate, western blot (chemiluminescent): 1:80,000-160,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 | technique(s) direct ELISA: 1:10,000 | technique(s) direct ELISA: 1:50,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using human tissue section, western blot: 1:80,000-1:160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells | technique(s) direct ELISA: 1:40,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150, western blot: 1:80,000-160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per lane) |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate |
| biological source rabbit | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Hi, I have question for you about your rabbit anti mouse IgG Ab (A9044-Batch#0000117332) Could you please give me information about target regions, and sequences of this Ab. Thank you