Fortfahren mit
AB2272
Anti-ZO-1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
tight junction protein 1, zonula occludens 1 protein, Zona occludens protein 1, Zonula occludens protein 1, zona occludens 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
15
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient, wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TJP1(7082)
General description
Tight Junctions sind Proteinkomplexe, die eine interzelluläre Barriere zwischen den Plasmamembrandomänen von Epithel- und Endothelzellen schaffen. Viele der mit Tight Junctions assoziierten Proteine gehören zur Familie der Membran-assoziierten Guanylat-Kinasen (MAGUK) und umfassen Occludin sowie die Isoformen ZO-1, ZO-2 und ZO-3 des ZO-Proteins (Zonula Occludens). Es wird davon ausgegangen, dass diese Proteine sowohl für die Strukturgebung als auch für den Signalweg eine Rolle spielen; sie sind durch drei Protein-Protein-Interaktionsmodule charakteristisch definiert: die PDZ-Domäne, die SH3-Domäne und die Guanylatkinase (GuK)-Domäne. ZO-1 bildet Komplexe entweder mit ZO-2 oder ZO-3. Zusätzlich können diese Proteine an Tight-Junction-Strängen auch mit Claudin, Occludin und F-Aktin interagieren, wo sie das Aktin-Zytoskelett und die Tight Junction verbinden. Die Expression von ZO-1 ist in vielen Mammakarzinomlinien signifikant verringert. ZO-2 und ZO-3 werden in epithelialen Tight Junctions ubiquitär exprimiert; anders als ZO-1, das auch bei Zellkontakten von kardialen Myozyten exprimiert wird, wird ZO-2 nicht in nicht-epithelialem Gewebe exprimiert.
~ 260 kDa gemessen
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem ZO-1 entspricht.
Application
Dieser Anti-ZO-1-Antikörper ist für die Verwendung in WB und IH(P) validiert und wird für den Nachweis von ZO-1 eingesetzt.
Forschungs-Unterkategorie
Neuronen- & Glia-Marker
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Bei einer früheren Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde ZO-1 in normalem humanem Hodengewebe nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Andere Homologien: Ratte (89% Sequenzhomologie).
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HepG2-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wiesen ZO-1 in 10 µg HepG2-Zelllysat nach.
Kontrolle
HepG2-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1306492SAB5700692SAB5700645
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
ambient, wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: 1:10-1:50, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:1000
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Mikolaj Adamek et al.
Virulence, 12(1), 1855-1883 (2021-07-17)
Gills of fish are involved in respiration, excretion and osmoregulation. Due to numerous interactions between these processes, branchial diseases have serious implications on fish health. Here, "koi sleepy disease" (KSD), caused by carp edema virus (CEV) infection was used to
Sung-Eun Choi et al.
Experimental and therapeutic medicine, 24(5), 648-648 (2022-09-29)
Tubulointerstitial fibrosis is characterized by accumulation of the extracellular matrix in the interstitium. Lysyl oxidase-like 2 (LOXL2), a member of the lysyl oxidase family, is known for promoting cancer metastasis, invasion and stromal fibrosis in various organs. Our previous study
Artem V Fedorov et al.
Cells, 11(21) (2022-11-12)
Mitochondria-targeted antioxidants have become promising candidates for the therapy of various pathologies. The mitochondria-targeted antioxidant SkQ1, which is a derivative of plastoquinone, has been successfully used in preclinical studies for the treatment of cardiovascular and renal diseases, and has demonstrated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB2272-25UG04054839342615
Questions
  1. What is the volume in the vial?
    1 answer
    1. This product is a 1 mg/mL preparation. The volumes of the 25 ug and the 100 ug package sizes are 25 uL and 100 uL, respectively.