Fortfahren mit
N3755
Nuclease mikrokokkal aus Staphylococcus aureus
100-300 units/mg protein
Synonym(e):
Mikrokokken-Nuklease, Endonuclease mikrokokkal, MNase, Micrococcal Endonuclease
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
200 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 427,00
500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 928,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-748-0
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
100-300 units/mg protein
Biological source:
Staphylococcus aureus
€ 189,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Staphylococcus aureus
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
100-300 units/mg protein
technique(s)
DNA purification: suitable
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Gene Information
Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ... nuc(1120790)
Application
Nuklease aus Staphylococcus aureus wurde in einer Studie zur Beurteilung von Koagulase- und hitzeresistenten Stämmen verwendet, die in Tieren gefunden werden. Sie wurde außerdem in einer Studie zur Untersuchung der Expressionsmerkmale zweier Gene von S. aureus verwendet, die zwei thermostabile Nukleasen codieren. [1]
Biochem/physiol Actions
Die Aufspaltung der DNA durch Mikrokokken-Nuklease ist an den 5′ -Seiten der A- oder T-Nukleotide stärker als bei G oder C. [2]
Hydrolysiert 5′-Phosphodiester-Bindungen der DNA.
Other Notes
Eine Einheit produziert bei einem pH-Wert von 8,8 und einer Temperatur von 37 °C pro Minute 1,0 μmol säurelösliche Polynukleotide aus nativer DNA, basierend auf EM/260 = 10.000 für die gemischten Nukleotide.
Hinweis: Eine μmolare Einheit = ca. 85 A260-Einheiten. Dabei entspricht eine A260-Einheit einer ΔA260-Ablesung von 1,0 nach 30 Minuten bei einem pH-Wert von 8,8 und 37 °C in einem Reaktionsvolumen von 3,55 ml. Lichtweg = 1 cm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N5386CS0004P3838
specific activity
100-300 units/mg protein
specific activity
100-300 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
biological source
Staphylococcus aureus
biological source
Staphylococcus aureus
biological source
Staphylococcus aureus
biological source
-
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Gene Information
Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ... nuc(1120790)
Gene Information
Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ... nuc(1120790)
Gene Information
-
Gene Information
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
suitability
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N3755-200UN04061834116271
N3755-50UN04061834116295
N3755-500UN04061834116288