Merck
CS0004
Nuclease mikrokokkal aus Staphylococcus aureus
With reaction buffer and BSA solution
Synonym(e):
Endonuclease mikrokokkal, MNase, Micrococcal Endonuclease
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
EG-Nummer:
MDL number:
Biological source:
Staphylococcus aureus
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Staphylococcus aureus
form
liquid
input
bacteria and yeast null
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Nuclease Micrococcal (MNase) is the extracellular nuclease of Staphylococcus aureus. The enzyme is an endo-exonuclease .This Endo-exonuclease preferentially digests single-stranded nucleic acids. Thus, nuclease micrococcal activity results in the production of mononucleotides and oligonucleotides with terminal 3′-phosphates. Nuclease Micrococcal is also active against double-stranded DNA and RNA and all sequences will be ultimately cleaved.
Micrococcal Nuclease can be used for the digestion of chromatin to identify the location of nucleosomes
Application
  • Chromatin Immuno-Percipitation (ChIP) analysis
  • Nucleosome preparation
  • Removal of nucleic acids present in protein preparation
  • Reduction of viscosity of cell lysates during non-mechanical cell lysis preparation
  • RNA sequencing and transcriptomic profiling
Biochem/physiol Actions
Hydrolysiert 5′-Phosphodiester-Bindungen der DNA.
Other Notes
Hinweis: Eine μmolare Einheit = ca. 85 A260-Einheiten. Dabei entspricht eine A260-Einheit einer ΔA260-Ablesung von 1,0 nach 30 Minuten bei einem pH-Wert von 8,8 und 37 °C in einem Reaktionsvolumen von 3,55 ml. Lichtweg = 1 cm.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)