Fortfahren mit
N115
Naltrindole hydrochloride
≥97.5% (HPLC), solid, δ-opioid receptor antagonist
Synonym(e):
NTI hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 162,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 215,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 688,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H26N2O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.96
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
desiccated
€ 162,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Naltrindole hydrochloride, solid
form
solid
Quality Level
storage condition
desiccated
color
off-white
solubility
methanol: 4.5 mg/mL, H2O: 8 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)c6[nH]c7ccccc7c6C[C@@]35O)CC8CC8
InChI
1S/C26H26N2O3.ClH/c29-19-8-7-15-11-20-26(30)12-17-16-3-1-2-4-18(16)27-22(17)24-25(26,21(15)23(19)31-24)9-10-28(20)13-14-5-6-14;/h1-4,7-8,14,20,24,27,29-30H,5-6,9-13H2;1H/t20-,24+,25+,26-;/m1./s1
InChI key
KNJKRQXCFJCQHC-IDRHMUJXSA-N
Gene Information
human ... OPRD1(4985)
Biochem/physiol Actions
Highly selective, non-peptide δ-opioid receptor antagonist that crosses the blood-brain barrier.
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P102B4563A7479
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 4.5 mg/mL, H2O: 8 mg/mL
solubility
H2O: 150 mg/mL, ethanol: slightly soluble
solubility
deionized water: 8 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
color
off-white
color
white
color
-
color
tan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
W Bilecki et al.
European journal of pharmacology, 390(1-2), 1-6 (2000-03-10)
A growing body of evidence supports an important role of the transcription factor cAMP responsive element binding protein (CREB) in mediating opioid-induced changes in the cAMP pathway. Regulation of CREB and subsequent changes in gene expression may underlie some long-term
J L Nano et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 439(5), 547-554 (2000-04-14)
Using 3H-Tyr-D-Ala-Gly-Phe-D-Leu-OH (3H-DADLE) as a radioligand, delta-opioid binding sites on the IRD 98 rat epithelial cell line were identified. These sites were found to be reversible, saturable, specific and displayed high affinity for DADLE. Scatchard analysis revealed a dissociation constant
Naltrindole, a highly selective and potent non-peptide delta opioid receptor antagonist.
P S Portoghese et al.
European journal of pharmacology, 146(1), 185-186 (1988-01-27)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N115-5MG04061832557366
N115-10MG04061832557342
N115-50MG04061832557359