Fortfahren mit
S2812
SNC80
≥98% (HPLC), δ opioid receptor agonist, solid
Synonym(e):
(+)-4-[(αR)-α-((2S,5R)-4-Allyl-2,5-dimethyl-1-piperazinyl)-3-methoxybenzyl]-N,N-diethylbenzamide, SNC 80, SNC-80
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
€ 376,55
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.590,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H39N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
449.63
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 376,55
Listenpreis€ 443,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SNC80, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: soluble
SMILES string
CCN(CC)C(=O)c1ccc(cc1)[C@H](N2C[C@H](C)N(CC=C)C[C@H]2C)c3cccc(OC)c3
InChI
1S/C28H39N3O2/c1-7-17-30-19-22(5)31(20-21(30)4)27(25-11-10-12-26(18-25)33-6)23-13-15-24(16-14-23)28(32)29(8-2)9-3/h7,10-16,18,21-22,27H,1,8-9,17,19-20H2,2-6H3/t21-,22+,27?/m0/s1
InChI key
KQWVAUSXZDRQPZ-QNWUEUMSSA-N
Gene Information
human ... OPRD1(4985)
mouse ... Oprd1(18386)
rat ... Oprd1(24613), Oprm1(25601)
Application
Rats were administered SNC80 to study the role of nitric oxide synthase in peripheral antinociception mechanism.5
Biochem/physiol Actions
SNC80 is a δ opioid receptor agonist.
SNC80 is a highly selective agonist of δ opioid receptor but also binds to μ-δ opioid receptor heteromers to produce antinociception in mice.2 It also acts as anti-depressant3, elicits dopamine-related behaviors and enhances behavioral responses to psychostimulants.4
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G0798B9308B4558
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
color
off-white
color
white
color
off-white
color
white
Gene Information
human ... OPRD1(4985)
mouse ... Oprd1(18386)
rat ... Oprd1(24613), Oprm1(25601)
Gene Information
-
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815)
rat ... Adra1a(29412), Adra2a(25083), Drd1a(24316), Drd2(24318), Drd3(29238), Htr1a(24473)
Gene Information
human ... ALOX5AP(241)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SNC80
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)