Fortfahren mit
N1771
nor-Binaltorphimine dihydrochloride
≥98% (TLC), solid, κ-opioid receptor antagonist
Synonym(e):
nor-BNI dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 158,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H43N3O6 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
734.71
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
€ 158,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
nor-Binaltorphimine dihydrochloride,
form
solid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)c6[nH]c7[C@@H]8Oc9c(O)ccc%10C[C@H]%11N(CC[C@@]8(c9%10)[C@@]%11(O)Cc7c6C[C@@]35O)CC%12CC%12)CC%13CC%13
InChI
1S/C40H43N3O6.2ClH/c44-25-7-5-21-13-27-39(46)15-23-24-16-40(47)28-14-22-6-8-26(45)34-30(22)38(40,10-12-43(28)18-20-3-4-20)36(49-34)32(24)41-31(23)35-37(39,29(21)33(25)48-35)9-11-42(27)17-19-1-2-19;;/h5-8,19-20,27-28,35-36,41,44-47H,1-4,9-18H2;2*1H/t27-,28-,35+,36+,37+,38+,39-,40-;;/m1../s1
InChI key
JOJPJLHRMGPDPV-LZQROVCBSA-N
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Biochem/physiol Actions
Highly selective k-opioid receptor antagonist. nor-Binaltorphimine has antidepressant properties.
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N115B431154880
description
-
description
solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98.0% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Gene Information
human ... OPRD1(4985)
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)