Merck
MAB374
Sigma-Aldrich
Anti-GAPDH Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 6C5
Synonym(e):
glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, aging-associated gene 9 protein, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, G3PDH, GAPD, OK/SW-cl.12, MGC88685, G3PD, EC 1.2.1.12
Größe auswählen
200 μG
€ 494,00
€ 494,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB374
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μG
€ 494,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
6C5, monoclonal
application:
ELISA
ICC
IF
IHC
IP
WB
Speziesreaktivität:
human, feline, pig, mouse, rabbit, fish, canine, rat
Methode(n):
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
3155
€ 494,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB374
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Anti-Glyceraldehyd-3-phosphat-dehydrogenase-Antikörper, Klon 6C5, clone 6C5, Chemicon®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6C5, monoclonal
Speziesreaktivität
human, feline, pig, mouse, rabbit, fish, canine, rat
Darf nicht reagieren mit
E. coli
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
Allgemeine Beschreibung
Glyceraldehyd-3-phosphate-dehydrogenase (GAPDH) ist ein ubiquitäres glycolytisches Enzym, das in entsprechend hohen Konzentrationen in fast allen Gewebearten vorhanden ist. Als ′Haushaltskontroll′-Enzym katalysiert es die Synthese von 1,3-Biphosphoglycerat, einem „hochenergetischen“ Zwischenprodukt, das für die Synthese von ATP verwendet wird. Neben seiner zytoplasmischen Wirkung im Stoffwechsel ist es auch an den Anfangsstadien der Apoptose oder der oxidativen Stressreaktion beteiligt, wobei GAPDH in den Nukleus transloziert wird. Solche Wirkungen weisen möglicherweise auf die Rolle hin, die GAPDH bei der DNA-Reparatur oder als nukleärer Träger für apoptotische Moleküle spielt. Es wurde auch nachgewiesen, dass GAPDH spezifisch an Proteine bindet, die an der Pathogenese vieler verschiedener neurodegenerativer Erkrankungen beteiligt sind, einschließlich dem Beta-Amyloid-Vorläuferprotein und dem Huntingtin-Protein, bei denen eine reduzierte Funktion der GAPDH mit den Fibroblasten von Alzheimer- und Huntington-Patienten in Verbindung gebracht wurde. GAPDH wurde auch als potenzielles Ziel für die durch Stickstoffoxid (NO) vermittelte zelluläre Toxizität identifiziert. Das komplette und funktionale Enzym ist ein Tetramer mit je vier identischen Untereinheiten, die im Vertex eines Tetraeders gelagert sind. Die bindenden Domänen umfassen auch eine prinzipiell mit NAD+ interagierende und eine weitere mit Glyceraldehyd-3-phosphat (GAP) interagierende Domäne.
Spezifität
Glyceraldehyd-3-phosphat-dehydrogenase (GAPDH) aus dem Skelettmuskel. Der Antikörper erkennt auch kardiale GAPDH. Das GAPDH-Enzym ist in vielen nicht-muskulären Zelllinien vorhanden, u. a. in HeLa-, HCT-116-, U937- und THP-1-Zellen.
Skelettmuskel von Menschen, Schwein, Hund, Ratte, Maus, Kaninchen, Katze und Fisch. Berichten zufolge reagiert dieser Antikörper nicht mit GAPDH von E. coli.
Immunogen
Glyceraldehyd-3-phosphat-dehydrogenase aus Kaninchenmuskel.
Anwendung
Anti-Glyceraldehyd-3-phosphat-dehydrogenase-Antikörper, Klon 6C5, ist ein verbreitet publizierter und umfassend charakterisierter monoklonaler Antikörper. Der aufgereinigte mAb erkennt Glyceraldehyd-3-phosphat-dehydrogenase (GAPDH) und wurde zur Verwendung in ELISA, IP, IC, IF, IH und WB publiziert und validiert.
ELISA:
Für die Immun-Affinitätsreinigung der GAPDH wurde die 1:1.000.000 Verdünnung einer vorherigen Charge verwendet.
Immunzytochemie:
In der Immunzytochemie wurde die 1:100 bis 1:300 Verdünnung einer vorherigen Charge in PBS-BSA 10 mg/ml verwendet. 4 % PFA, mit 0,02 % PBS-Triton X-100; 3 min RT (Griffoni, 2001).
Western-Blot:
1:100 bis 1:300. Erkennt eine 36 kDa-Bande des reduzierten Monomers. Die nicht-reduzierte GAPDH wird als 146 kDa-Tetramer durchgeführt.
Immun-Affinitätsreinigung der GAPDH.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Forschungskategorie
Stoffwechsel
Forschungsunterkategorie
Enzyme & Biochemie
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot an A431-Lysaten.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500 Verdünnung dieses Antikörpers detektierte GLYCERALDEHYD-3-PDH an 10 μg A431-Lysaten.
Zielbeschreibung
38 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1 in PBS, pH 7,4 mit 0,1 % Natriumazid.
Aufgereinigtes Protein A
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei Lagerung bei 2 - 8 ºC in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate nach Erhalt haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Wird in allen Zellen exprimiert.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kristina Leuner et al.
PloS one, 6(2), e14716-e14716 (2011-03-03)
Psoriasis is a characteristic inflammatory and scaly skin condition with typical histopathological features including increased proliferation and hampered differentiation of keratinocytes. The activation of innate and adaptive inflammatory cellular immune responses is considered to be the main trigger factor of
Manoj B Menon et al.
PloS one, 6(8), e23054-e23054 (2011-08-20)
SB202190, a widely used inhibitor of p38 MAPKα and β, was recently described to induce autophagic vacuoles and cell death in colon and ovarian cancer cells lines and, therefore, this effect was supposed to be specific for transformed cells and
An integrated systems analysis implicates EGR1 downregulation in simian immunodeficiency virus encephalitis-induced neural dysfunction.
Gersten, M; Alirezaei, M; Marcondes, MC; Flynn, C; Ravasi, T; Ideker, T; Fox, HS
The Journal of Neuroscience null
Anti-VEGF antibody treatment accelerates polycystic kidney disease.
Raina, S; Honer, M; Kramer, SD; Liu, Y; Wang, X; Segerer, S; Wuthrich, RP; Serra, AL
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Studying protein degradation pathways in vivo using a cranial window-based approach.
Unni, VK; Ebrahimi-Fakhari, D; Vanderburg, CR; McLean, PJ; Hyman, BT
Methods null
Artikel
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Die Immunfluoreszenz (IF), bei der ein Antikörper an ein Molekül konjugiert ist, das bei Laseranregung fluoresziert, wird u. a. für die Lokalisation von Proteinen, die Bestätigung posttranslationaler Modifikationen oder Aktivierungen und die Ermittlung der Nähe zu bzw. die Komplexbildung mit anderen Proteinen verwendet.
Protokolle
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.