Fortfahren mit
PHOSS-RO
Roche
PhosSTOP
sufficient for 10 10mL buffer preparations, sufficient for 20 10mL buffer preparations, suitable for tissue processing, suitable for immunoprecipitation (IP)
Synonym(e):
Hemmertabletten für Phosphatase, Phosphatasehemmer-Tabletten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
20 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 324,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352204
Form:
tablet
Solubility:
aqueous buffer: soluble
Storage temp.:
2-8°C
€ 174,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
tablet
usage
sufficient for 10 10mL buffer preparations, sufficient for 20 10mL buffer preparations
packaging
pkg of 10 tablets (04906845001), pkg of 20 tablets (04906837001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, tissue processing: suitable
solubility
aqueous buffer: soluble
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0001CO-RO04693159001
form
tablet
form
ready-to-use solution
form
tablet
form
tablet
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
solubility
aqueous buffer: soluble
solubility
-
solubility
aqueous buffer: soluble
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 10 tablets (04906845001), pkg of 20 tablets (04906837001)
packaging
pkg of 1 mL (in amber polypropylene vial), pkg of 5 mL (in amber polypropylene vial)
packaging
vial of 20 tablets (11697498001), vial of 3 × 20 tablets (11836145001)
packaging
pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
usage
sufficient for 10 10mL buffer preparations
usage
-
usage
-
usage
-
General description
PhosSTOP-Tabletten bestehen aus einen proprietären Gemisch aus Phosphatasehemmern und sind als gebrauchsfertige Tabletten formuliert, die in wässrigen Lösungen (Puffern), einschließlich Puffern mit Formalin (zur Formalinfixierung), schnell löslich sind.
Application
PhosSTOP schützt Proteinextrakte vor Dephosphorylierung. Die Tabletten hemmen zahlreiche Phosphatasen wie saure und alkalische Phosphatasen sowie Serin/Threonin (PP1, PP2A und PP2B), dualspezifische Phosphatasen und Tyrosin-Proteinphosphatasen (PTP) in Bakterien-, Insekten-, Säuger-, Hefe- und Pflanzenextrakten.[1][2][3] PhosSTOP-Tabletten eignen sich vorzüglich für die Aufreinigung und Detektion phosphorylierter Proteine.[4] Sie werden ebenfalls zur Vermeidung einer Dephosphorylierung in formalinfixierten, paraffineingebetteten (FFPE) Gewebeschnitten eingesetzt
PhosSTOP-Tabletten können zusammen mit cOmplete Proteasehemmer-Cocktail-Tabletten verwendet werden, um Proteine gleichzeitig vor Dephosphorylierung und proteolytischem Abbau zu schützen. Beide Hemmertabletten bewahren ihre Aktivität bei gemeinsamer Verwendung.
PhosSTOP-Hemmer wurden auf ihre Auswirkungen auf Proteinassays beurteilt. Die Hemmung hat praktisch keinen Einfluss auf BCA- oder Bradford-Proteinassays.
Anwendungen für PhosSTOP umfassen
  • Lysepuffer für die Lyse von gefrorenem Mausgewebe zur Gewinnung von Proteinüberstand
  • Lyse von knochenabgeleiteten Makrophagen
  • nukleärer Extraktionspuffer für die Zelllyse und Immunpräzipitation
Biochem/physiol Actions
Schützt Proteine vor Dephosphorylierung. Hemmt Phosphataseklassen wie saure und alkalische Phosphatasen und Serin/Threonin (PP1, PP2A und PP2B) sowie Tyrosin-Proteinphosphatasen in Bakterien-, Säuger-, Hefe- und Pflanzenextrakten.
Features and Benefits
Unverzügliche, wirksame und bequeme Hemmung zahlreicher Phosphatasen über einen breiten Bereich von Probenmaterialien (z.B. Säuger, Pflanzen, Hefen und Bakterien) mit ungiftigen PhosSTOP Phosphatasehemmer-Cocktail-Tabletten. PhosSTOP-Tabletten bestehen aus einen proprietären Gemisch aus Phosphatasehemmern und sind als gebrauchsfertige, schnell wasserlösliche Tabletten formuliert.
  • Umfassender Schutz: Hemmt saure und alkalische Phosphatasen und Serin/Threonin (PP1, PP2A und PP2B) sowie Tyrosin-Proteinphosphatasen.
  • Sicher: Die nicht toxischen PhosSTOP-Tabletten werden in wässrigen Lösungen aufgelöst. Organische Lösungsmittel (z.B. DMSO) werden vermieden.
  • Geeignet für die Formalinfixierung: Erhält den Phosphorylierungsstatus in histologischen Schnitten.
  • Bequem: Keine zeitaufwändige Suche nach dem passenden Phosphatasehemmer.
  • Einfach anzuwenden: Es wird einfach eine schnell auflösende Tablette zum Puffer gegeben.
  • Lange Haltbarkeit: Stammlösungen sind 1 Monat bei +2 bis +8 °C oder mindestens 6 Monate bei -15 bis -25 °C haltbar.
Für den Komplettschutz von Proteinen kombinieren Sie PhosSTOP mit cOmplete oder cOmplete ULTRA Proteasehemmer-Tabletten, um sowohl Phosphatasen als auch Proteasen zu hemmen.
Preparation Note
Arbeitskonzentration: 1 Tablette pro 10 ml Zellextrakt oder Puffer
Arbeitslösung: Lösungsmittel wird in destilliertem Wasser oder wässrigen Puffern (einschließlich formalinhaltigen Puffern) empfohlen.
Lösen Sie eine Tablette pro 10 ml wässrigem Puffer auf. Alternativ dazu können Sie eine 10x-Stammlösung in 1 ml destilliertem Wasser oder 100 mM Phosphatpuffer (pH 7,0) herstellen. Höher konzentrierte Stammlösungen (z.B. 20x) sind möglich.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): 2 bis 8 °C
Other Notes
Nur für die Life Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Legal Information
PhosSTOP is a trademark of Roche
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Expression of siglec-E alters the proteome of lipopolysaccharide (LPS)-activated macrophages but does not affect LPS-driven cytokine production or toll-like receptor 4 endocytosis
Nagala M, et al.
Frontiers in Immunology, 8, 1926-1926 (2018)
The SMX DNA repair tri-nuclease
Wyatt HDM, et al.
Molecular Cell, 65(5), 848-860 (2017)
Piliang Hao et al.
PloS one, 6(2), e16884-e16884 (2011-03-05)
Protein post-translational modifications (PTMs) are regulated separately from protein expression levels. Thus, simultaneous characterization of the proteome and its PTMs is pivotal to an understanding of protein regulation, function and activity. However, concurrent analysis of the proteome and its PTMs
Huperzine A ameliorates obesity-related cognitive performance impairments involving neuronal insulin signaling pathway in mice
Wang HY, et al.
Acta Pharmacologica Sinica, 1-1 (2019)
Fabio P S Santos et al.
Blood, 115(6), 1131-1136 (2009-12-17)
Few treatment options exist for patients with myelofibrosis (MF), and their survival is significantly shortened. Activating mutation of the JAK2 tyrosine kinase (JAK2(V617F)) is found in approximately 50% of MF patients. CEP-701 is a tyrosine kinase inhibitor that inhibits JAK2
Artikel
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Verwandter Inhalt
The phosphatase inhibitors included in PhosSTOP Tablets can be deactivated or removed from a lysate using dialysis.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
490684500104061838251442
490683700104061838251435