Merck
M3655
Sigma-Aldrich
D-Mannose-6-Phosphat Natriumsalz
≥98% (HPLC)
Größe auswählen
100 MG
€ 242,00
1 G
€ 1.200,00
€ 242,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 242,00
1 G
€ 1.200,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H12O9PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
€ 242,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
synthetic (inorganic)
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
<12% water (Karl Fischer)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear to cloudy, colorless
Kationenspuren
Na: 7.3-9.0% (anhydrous)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C6H13O9P.Na.H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);;
InChIKey
RUFPTDNHMAGVMV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Mannose ist ein Monosaccharid.
Anwendung
Mannose wurde in einer Studie zur Beurteilung der In-vivo-Zielsteuerung von Alveolarmakrophagen verwendet. [1] Sie wurde außerdem in einer Untersuchung der Gentechnik des Phosphocarrier-Proteins Npr verwendet. [2]
Biochem./physiol. Wirkung
Mannose-6-Pis ist ein Molekül, das im Immunsystem durch Lektin gebunden wird. Es wird durch Mannosephosphat-Isomerase in Fructose-6-phosphat umgewandelt und ist ein wichtiges Zielsteuerungssignal für saure Hydrolase-Vorläuferproteine, die zu Lysosomen transportiert werden.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yossef Lopez-de Los Santos et al.
The Journal of biological chemistry, 287(35), 29931-29939 (2012-07-07)
The Escherichia coli phosphoenolpyruvate:sugar phosphotransferase system (PTS) in prokaryotes mediates the uptake and phosphorylation of its numerous substrates through a phosphoryl transfer chain where a phosphoryl transfer protein, HPr, transfers its phosphoryl group to any of several sugar-specific Enzyme IIA
Maria Francisca Coutinho et al.
Molecular genetics and metabolism, 105(4), 542-550 (2012-01-24)
Lysosomal hydrolases are synthesized in the rough endoplasmic reticulum and specifically transported through the Golgi apparatus to the trans-Golgi network, from which transport vesicles bud to deliver them to the endosomal/lysosomal compartment. The explanation of how are the lysosomal enzymes
Ningning Yang et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 155(2), 326-330 (2011-07-19)
Triplex-forming oligonucleotides (TFOs) represent an antigene approach for gene regulation through direct interaction with genomic DNA. While this strategy holds great promise owing to the fact that only two alleles need silencing to impact gene regulation, delivering TFOs to target
Petra Tiels et al.
Nature biotechnology, 30(12), 1225-1231 (2012-11-20)
Lysosomal storage diseases are treated with human lysosomal enzymes produced in mammalian cells. Such enzyme therapeutics contain relatively low levels of mannose-6-phosphate, which is required to target them to the lysosomes of patient cells. Here we describe a method for
Wei Cheong Ngeow et al.
Journal of anatomy, 219(5), 638-645 (2011-08-05)
Microsurgical repair of transected peripheral nerves is compromised by the formation of scar tissue and the development of a neuroma, thereby limiting the success of regeneration. The aim of this study was to quantify histomorphometrically the structural changes in neural