Fortfahren mit
444100
D-Mannose-6-phosphat, Dinatriumsalz
Synonym(e):
D-Mannose-6-phosphat, Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11O9P · 2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% dry basis (enzymatic)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<0.1% fructose-1,6-diphosphate, fructose-6-phosphate, glucose-6-phosphate
color
white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OCC1OC(C(C(C1O)O)O)O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CHIBNKGHYAQTQY-UHFFFAOYSA-L
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
0750810127647001SMB00932
description
-
description
≥95.0% (HPLC)
description
mol wt (glucose-6-P: Mr = 260.2, glucose-6-P-Na2: Mr = 304.2), pkg of 5 g
description
≥98% (HPLC)
assay
≥97% dry basis (enzymatic)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
impurities
<0.1% fructose-1,6-diphosphate, fructose-6-phosphate, glucose-6-phosphate
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)