Fortfahren mit
M4670
D-Mannosamin -hydrochlorid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-2-deoxy-D-mannose -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.63
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-847-8
Beilstein/REAXYS Number:
3914860
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
crab (shell), shrimp shells
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
mp
168 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].N[C@@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3+,4-,5-,6?;/m1./s1
InChI key
QKPLRMLTKYXDST-OHXGPSCHSA-N
Application
D-Mannosamine hydrochloride can be used for the synthesis of non-natural ManNAc analogs for the expression of thiols on cell-surface sialic acids. [1] It has been used in a study to investigate the synthesis and high-throughput screening of N-acetyl-β-hexosaminidase inhibitor libraries targeting osteoarthritis. [2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G4875G0500A2795
biological source
crab (shell), shrimp shells
biological source
Aspergillus niger
biological source
-
biological source
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)