Fortfahren mit
M0896
MPTP Hydrochloride
≥98% (AgNO3), powder, dopaminergic neurotoxin
1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Synonym(e):
MPTP-HCl, Pyridin, 1,2,3,6-Tetrahydro-1-methyl-4-phenyl-Hydrochlorid, MPTP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.72
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
3707312
MDL number:
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-Tetrahydropyridin -hydrochlorid, powder
form
powder
Quality Segment
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland
color
white to off-white
SMILES string
Cl[H].CN1CCC(=CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-7H,8-10H2,1H3;1H
InChI key
KOWJANGMTAZWDT-UHFFFAOYSA-N
General description
MPTP zeigt seine Wirkung durch die Auslösung von Entzündung, Exzitotoxizität, mitochondrialer Apoptose, Bildung von Einschlusskörpern und oxidativem Stress, die zu dopaminergen neuronalen Schäden in Striatum und Substantia nigra führen.[1] Bei dopaminergen Neuronen blockiert MPTP den mitochondrialen Komplex I und führt dadurch zu mitochondrialer Dysfunktion.[2]
Application
1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-Tetrahydropyridin-Hydrochlorid wird in Tiermodellen zur Induktion von Morbus Parkinson wie folgt eingesetzt:
  • Untersuchung der Wirkung von Docosahexaensäure auf die Apelin-Verteilung des Nervensystems
  • zur Untersuchung der Beeinträchtigungen im Verhalten, welche mit neurochemischen Defiziten einhergehen
  • zur Untersuchung der Wirkung von Laufband-Übungen auf die Neuroprotektion und Neuroinflammation
MPTP wird verwendet, um seine Auswirkungen auf das angeborene Immungedächtnis von Mikroglia zu untersuchen. Es wird auch verwendet, um die schützenden Wirkungen von Phenylpropionamiden in Mausmodellen der Parkinson-Krankheit zu untersuchen.[3]
Biochem/physiol Actions
Dopaminerg Neurotoxin
1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin (MPTP) ist ein Piperidin-Derivat und dopaminergenes Neurotoxin[4], das für die neurologische Forschung nützlich ist. MPTP wird zu 1-Methyl-4-phenylpyridin (MPP+) metabolisiert, das wiederum die Erzeugung von freien Radikalen in vivo auslösen und zu oxidativem Stress führen kann. Daher wird MPP+ allgemein als der aktive Metabolit von MPTP erachtet. MPTP wird verbreitet bei In-vivo-Forschungsstudien als Modell für Parkinsonismus eingesetzt.[5] Ein Bericht beschreibt die Anwendung von MPTP in Studien des programmierten Zelltods bei neurodegenerativen Erkrankungen.[6]
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Disclaimer
Es wird berichtet, dass es schwere und irreversible Parkinsonsymptomatik in Menschen und Affen auslöst.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
target_organs
Nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M0896-10MG04061835259748
M0896-100MG04061835259731
Questions
  1. What is the maximum recommended storage period at room temperature?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration or retest date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis. Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment
      Full Product Dating Information may be reviewed at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Charleston, SC
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Sensitive request, i.e. toxin, handled well.
    Easy and fast process via punchout. This was a sensitive chemical.
    Helpful?