The concentration of this product is 150 µg/mL.
Größe auswählen
€ 608,00
€ 608,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Produktname
Anti-Tyrosin-Hydroxylase-Antikörper, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mollusk, feline, ferret, Aplysia (marine mollusc), rat, squid, Drosophila, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | AB5935 | MAB318 | AB9983 |
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... TH(7054) | Gene Information human ... TH(7054) | Gene Information human ... TH(7054) | Gene Information mouse ... Th(21823) |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone LNC1, monoclonal | clone polyclonal |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Analysis Note
POSITIVKONTROLLE: Gehirn (Corpus striatum, sympathische Nervenendigungen) und Nebennieren.
NEGATATIVKONTROLLE: Leber.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1000 Verdünnung dieser Charge detektierte Tyrosinhydroxylase in 10 μg PC12-Lysat.
Application
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neuronen- & Gliamarker
Neurowissenschaft
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in einer Verdünnung von 1:100-1:1000, bei 4 °C für 1-3 Tage verwendet. Färbt sowohl frische gefrorene als auch in Paraffin eingebettete Gewebeproben durch indirekte Immunfluoreszenz und Immunperoxidase.
Immunfluoreszenz:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in einer Verdünnung von 1:100-1:1000 verwendet.
Immunpräzipitation:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde zur Immunpräzipitation verwendet.
ELISA:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde im ELISA verwendet.
Optimale Verdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
General description
Immunogen
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Artikel
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Die Immunfluoreszenz (IF), bei der ein Antikörper an ein Molekül konjugiert ist, das bei Laseranregung fluoresziert, wird u. a. für die Lokalisation von Proteinen, die Bestätigung posttranslationaler Modifikationen oder Aktivierungen und die Ermittlung der Nähe zu bzw. die Komplexbildung mit anderen Proteinen verwendet.
Lernen Sie die Grundlagen der Arbeit mit Antikörpern kennen und erhalten Sie technische Informationen über Struktur, Klassen und normale Immunglobulinbereiche.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Protokolle
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Verwandter Inhalt
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
-
Hello! What is the concentration in mg/ml of AB152?
1 answer-
Helpful?
-
-
Greetings, I would like to know if this Antibody can be used for immune cytochemistry procedure with dopaminergic cell line N27-A
1 answer-
As it shows in the link below, MAB318-AF488 has been used for detection of tyrosine hydroxylase in SCC196. Theoretically AB152 should work but it has not been tested in house.
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/130/252/scc196ds.pdfHelpful?