Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 119,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 446,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 709,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
6-Hydroxydopamin -hydrochlorid, ≥97% (titration), powder
Quality Segment
assay
≥97% (titration)
form
powder
color
off-white to brown
mp
232-233 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: >50 mg/mL, clear, yellow to brown
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.NCCc1cc(O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
InChI key
QLMRJHFAGVFUAC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- zum Induzieren der Parkinson-Krankheit (PD) in Ratten
- zum Analysieren der zytotoxischen Wirkung von 6-OHDA auf die PC12-Zelllinie
- zum Induzieren der Entfernung von noradrenergenen (NA) Neuronen aus dem Locus coeruleus
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (titration) | assay - | assay 95% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: >50 mg/mL, clear, yellow to brown | solubility alcohol: 20 mg/mL, H2O: soluble | solubility - | solubility - |
| color off-white to brown | color , White to Light Yellow to Light Beige | color - | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?