Wichtige Dokumente
324796
Sigma-Aldrich
Endopeptidase Lys-C, Achromobacter lyticus
Synonym(e):
Endopeptidase Lys-C, Achromobacter lyticus
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Form
lyophilized
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥2 AU/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Natives Endopeptidase-Lys-C aus Achromobacter lyticus. Lysyl-Endopeptidase ist eine Serinprotease, die von Bodenbakterien sezerniert wird und hydrolyisiert spezifisch Amid- und Peptidester-Bindungen auf Carboxylseite von Lysin- und S-Aminoethylcystein-Rückständen.
Natives Endopeptidase-Lys-C aus Achromobacter lyticus. Lysyl-Endopeptidase ist eine Serinprotease, die von Bodenbakterien sezerniert wird und hydrolyisiert spezifisch Amid- und Peptidester-Bindungen auf Carboxylseite von Lysin- und S-Aminoethylcystein-Rückständen. Optimaler pH-Wert: 9,0-9,5.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine AE (Amidase-Einheit) ist definiert als die Menge Enzym, die bei 30°;C und pH 9,5 die Freisetzung von 1 µ;M pNA von N-Benzoyl-DL-Lysin-pNA pro Minute katalysiert.
Rekonstituierung
1 Ampulle mit 1 ml Lösungsmittel rekonstituieren; wenn das Enzym nicht vollständig solubilisiert ist, 1-3 ml weiteres Lösungsmittel hinzugeben, bis es vollständig gelöst ist.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Jekel, P.A., et al. 1983. Anal. Biochem. 134, 347.