Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 35,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 59,80 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 101,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 405,00 |
Über diesen Artikel
€ 35,00
Produktname
L-Leucin-p-Nitroanilid, leucine aminopeptidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H17N3O3/c1-8(2)7-11(13)12(16)14-9-3-5-10(6-4-9)15(17)18/h3-6,8,11H,7,13H2,1-2H3,(H,14,16)/t11-/m0/s1
InChI key
AXZJHDNQDSVIDR-NSHDSACASA-N
General description
Application
- for the determination of intestinal leucine aminopeptidase activity of juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
- in insulin-regulated aminopeptidase inhibition assay
- for determining exopeptidase activity
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description leucine aminopeptidase substrate | description ≥98% (HPLC) | description reagent grade, ≥98% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| solubility ethanol: 50 mg/mL | solubility water: 25 mg/mL | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?