Fortfahren mit
L5006
Leucin-Aminopeptidase, mikrosomal aus Schweineniere
Type IV-S, ammonium sulfate suspension, 10-40 units/mg protein (Bradford)
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-(4-methylphenylthio)-propionsäure, Aminopeptidase M, Aminopeptidase N, Cathepsin III, LAP, Leucinaminopeptidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 155,00
50 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 284,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-942-5
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
10-40 units/mg protein (Bradford)
€ 155,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type IV-S
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
10-40 units/mg protein (Bradford)
storage temp.
2-8°C
General description
Leucin-Aminopeptidase gehört zur Familie der Metallproteasen.
Application
Leucin-Aminopeptidase, mikrosomal aus der Schweine-Niere wird bei der Isolierung von Neprilysin (NEP) aus Nagetierhirn-C5 und für den Peptidaufschluss eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Leucin-Aminopeptidase besitzt eine breite Substratspezifizität. Sie hydrolysiert Peptide bis zum Prolinrest und baut nach Prolin nicht weiter ab.
Physical form
Suspension in 3.5 M (NH4)2SO4-Lösung, pH 7.7, enthält 10 mM MgCl2
Other Notes
Eine Einheit hydrolysiert 1.0 μmol L-Leucin-p-nitroanilid pro Min. zu L-Leucin und p-Nitroanilin bei pH 7.2 und 37 °C. (Bei 25°C, wird ca. 40% der bei 37 °C gefundenen Aktivität erreicht.) Die Aktivität bei Verwendung von L-Leucin-p-nitroanilid als Substrat ist 2-5 Mal höher als bei der Verwendung von L-Leucinamid als Substrat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L6007164598MAK613
description
Type IV-S, ammonium sulfate suspension, 10-40 units/mg protein (Bradford)
description
Type VI-S, lyophilized powder, ≥12 units/mg protein (biuret)
description
-
description
sufficient for 100 colorimetric tests
specific activity
10-40 units/mg protein (Bradford)
specific activity
≥12 units/mg protein (biuret)
specific activity
-
specific activity
-
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
suspension (crystalline)
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
type
Type IV-S
type
Type VI-S
type
-
type
-
Still not finding the right product?
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)