Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 115,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 208,00 |
Über diesen Artikel
€ 115,00
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18N2O4/c21-16(12-19-17(22)14-9-5-2-6-10-14)20-15(18(23)24)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15H,11-12H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)/t15-/m0/s1
InChI key
CCLJGZGVIQBNDH-HNNXBMFYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description protease substrate | description - | description powder, ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility dioxane: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility methanol: ~50 mg/mL, almost clear, almost colorless | solubility acetic acid: ~50 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?