Wichtige Dokumente
L9031
Lipase aus Mucor miehei
lyophilized powder, ≥4,000 units/mg solid (using olive oil)
Synonym(e):
Triacylglycerol-acylhydrolase, Triacylglycerol-lipase
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥4,000 units/mg solid (using olive oil)
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChIKey
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)