Fortfahren mit
L3001
Lipase aus Weizenkeimen
Type I, lyophilized powder, 5-15 units/mg solid
Synonym(e):
Triacylglycerol-acylhydrolase, Triacylglycerol-lipase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,90
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 210,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-619-9
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
5-15 units/mg solid
Biological source:
wheat (germ)
€ 61,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
wheat (germ)
Quality Segment
type
Type I
form
lyophilized powder
specific activity
5-15 units/mg solid
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Gene Information
wheat ... lipase(543006)
General description
Lipases belong to the class of hydrolases. Microbes of plant and animal basis mainly produce lipase enzyme. It can also be produced by marine organisms.
Application
Lipase from wheat germ has been used:
  • to prepare enzyme solution for the biodegradability test
  • to treat diacetates of Mep-Xylp, to generate monoacetylated xylosides
  • to test its efficacy in selenium speciation analysis and to determine the contribution that impurities could make to Se determination in real samples
Biochem/physiol Actions
Tri-, Di-, und Monoglyceride sind hydrolysiert (in abnehmender Ratenreihenfolge).
Lipases are used in detergent, food, leather, pharmaceutical and dairy industries. It has several characteristics like substrate specificity, stereospecificity and regioselectivity. It also participates in various bioconversion reactions like, hydrolysis, esterification, acidolysis and aminolysis.
Preparation Note
Prepared essentially by method of Singer, T.P., J. Biol. Chem., 174, 11 (1948).
Analysis Note
Contains acid phosphatase.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 microequivalent of fatty acid from a triglyceride in 1 hr at pH 7.4 at 37 °C. (This is equivalent to approx. 10 microliters of CO2 in 30 minutes.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipase aus Weizenkeimen
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)