Merck
62298
Sigma-Aldrich
Lipase aus Mucor miehei
powder, slightly brown, ~1 U/mg
Synonym(e):
Triacylglycerol-acylhydrolase, Triacylglycerol-lipase
Größe auswählen
100 MG
€ 89,30
€ 89,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 89,30
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
€ 89,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
~1 U/mg
Farbe
slightly brown
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChIKey
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Anwendung
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Biochem./physiol. Wirkung
Tri-, Di-, und Monoglyceride sind hydrolysiert (in abnehmende Ratenreihenfolge).
Mucor miehei lipase hydrolizes triglycerides and catalyzes the synthesis of esters from glycerol and long-chain fatty acids in vitro. Tri-, di-, and monoglycerides are hydrolyzed (in decreasing order of rate).
Einheitendefinition
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol Ölsäure pro Minute bei pH 8.0 und 40°C freisetzt (Triolein, Fluka®-Nr. 62314 als Substrat)
Sonstige Hinweise
Characterization[1][2]; In the synthesis of fatty hydroxamic acids[3]; Esterification[4]
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B. Huge-Jensen et al.
Lipids, 22, 559-559 (1987)
P.A.S.S. Marques et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 55, 25-25 (1992)
B. Huge-Jensen et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 65, 905-905 (1988)
F. Servat et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 67, 646-646 (1990)
J Hall et al.
The Journal of small animal practice, 54(5), 275-279 (2013-02-13)
Mushroom toxicosis is rarely diagnosed in dogs and is poorly reported in the veterinary literature. This report suggests that mushroom toxicosis is a potentially under-diagnosed condition in first opinion practice in the UK. Nine dogs with clinical signs consistent with