Fortfahren mit
L6529
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli O55:B5
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Synonym(e):
LPS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
297-473-0
NACRES:
NA.28
MDL number:
€ 96,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
Quality Level
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
purified by
gel-filtration chromatography
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<3% Protein (Lowry)
solubility
H2O: 5 mg/mL, faintly hazy to hazy
storage temp.
2-8°C
General description
Lipopolysaccharide (LPS) sind komplexe Glykolipide, die mehrere Komponenten enthalten. Enterobacteriaceae, z. B. E. coli, weisen hochgradig konservierte Lipide auf, die mit dem antigenen O-Polysaccharid A-verknüpft sind. Hydrophobes Lipid A bildet die äußerste Komponente, die eine Rolle für die biologischen Eigenschaften des endotoxischen LPS spielt. Ein kurzes Kern-Oligosaccharid (Kern-OS) ist an Lipid A gebunden. Enterobakterien enthalten ein antigenes Wiederholstruktur-O-Polysaccharid (O-PS), das an das distale Kern-OS gebunden ist, um glattes LPS zu bilden. O-PS in E. coli enthält ∼170 verschiedene Antigene, die mit dem Immunsystem des Wirts wechselwirken. Basierend auf den Kern-OS-Strukturen in E. coli wurden sie K-12 und R1 bis R4 genannt.[1][2]
Application
LPS (Lipopolysaccharid) aus Escherichia coli 055:B5 wird wie folgt verwendet:
  • zur Stimulation von humanem PBMC, um Zytokin zu exprimieren[3]
  • zur Stimulation von embryonalen Fibroblasten vom Wildtyp und Mutanten zur Einleitung der Phosphorylierung von p56[4]
  • zur Messung des Tumornekrosefaktor-α-Spiegels und der Kernfaktor-κB-p65-Aktivität nach der Stimulation[5]
  • zur Stimulation von Hamsterlymphozyten in vivo[6]
  • zur Einleitung der aktivierten dendritischen Morphologie in einer murinen Makrophagenzelllinie in einer Studie[7]
Lipopolysaccharide (LPS) sind charakteristische Bestandteile der Zellwand von gramnegativen Bakterien. LPS und seine Lipid-A-Gruppe stimulieren Zellen des angeborenen Immunsystems durch den Toll-like-Rezeptor 4 (TLR4). TLR4 gehört zur Toll-like-Rezeptor-Proteinfamilie, die häufige Pathogen-assoziierte molekulare Strukturen (PAMPs) erkennt.
Biochem/physiol Actions
LPS (Lipopolysaccharid) ist ein wichtiger Bestandteil der äußeren Membran der meisten gramnegativen Bakterien. Es ist ein hochwirksames Immunogen, das in der Lage ist, die Immunantwort auf lösliche Antigene zu stärken.[8][9] Das LPS verleiht den Bakterien antigene und endotoxische Eigenschaften. Sie sind auch wichtig für die Resistenz gegenüber Infektionen durch Phagen.[10]
Preparation Note
Lipopolysaccharide werden als lyophilisierte, γ-bestrahlte Pulver geliefert. Zur Rekonstitution dem Fläschchen (1 mg) 1 ml einer ausgeglichenen, sterilen Kochsalzlösung oder eines Zellkulturmediums zugeben und behutsam schwenken, bis sich das Pulver auflöst. Das rekonstituierte Produkt kann mit einer ausgeglichenen, sterilen Kochsalzlösung oder einem Gewebekulturmedium weiter bis auf die erwünschten Arbeitskonzentrationen verdünnt werden.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Lipopolysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L4391L2880L2637
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 5 mg/mL, faintly hazy to hazy
solubility
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Verwandter Inhalt
Natalie M Otto et al.
Critical care (London, England), 12(4), R107-R107 (2008-08-20)
Hyperglycemia is associated with negative outcomes in various settings of critical illness; infectious complications, especially, seem to be increased. On the other hand, intensive insulin therapy (IIT) has been shown to improve outcome in clinical trials. Whether normoglycemia itself or
Cheng Yang Ng et al.
Scientific reports, 7(1), 13683-13683 (2017-10-24)
Cytosolic phospholipase A
Katerina Akassoglou et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(17), 6698-6703 (2004-04-21)
In multiple sclerosis, in which brain tissue becomes permeable to blood proteins, extravascular fibrin deposition correlates with sites of inflammatory demyelination and axonal damage. To examine the role of fibrin in neuroinflammatory demyelination, we depleted fibrin in two tumor necrosis
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L6529-1MG04061838446749
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf