Merck
F8666
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli O55:B5
FITC conjugate
Synonym(e):
LPS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
F8666-5MG
€ 500,00
F8666-10MG
€ 598,00
€ 500,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
297-473-0
NACRES:
NA.25
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
form
lyophilized powder
extent of labeling
2-10 μg FITC per mg LPS
color
yellow to orange
solubility
H2O: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, pale yellow to yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
L4005L4524L2762
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
biological source
Escherichia coli (O26:B6)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, pale yellow to yellow
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
yellow to orange
color
white to yellow
color
white to yellow cast
color
white to faint yellow
General description
Dieses Produkt wird mit Trichloressigsäure (TCA) aus E. coli Serotyp O55:B5 (Stamm CDC 1644-70) extrahiert, mittels Gelfiltration aufgereinigt und an FITC (Fluoresceinisothiocyanat) konjugiert.
Application
FITC-Lipopolysaccharide (FITC-LPS) können genutzt werden, um die Bewegung bzw. den Transport von LPS über Gewebeschranken (z. B. Kolonepithel) und die zelluläre Bindung und Internalisierung von LPS mit fluoreszenzbasierten Assaysystemen zu untersuchen.[1][2] FITC-LPS können eingesetzt werden, um Reagenzien und Verfahren zur Entfernung von Lipopolysacchariden (LPS) zu evaluieren, zu qualifizieren und zu quantifizieren.[3] FITC-LPS-Konjugate können für den Nachweis von LPA-bindenden Proteinen und Motiven verwendet werden.[4]
Lipopolysaccharide (LPS) sind charakteristische Bestandteile der Zellwand von gramnegativen Bakterien. LPS und seine Lipid-A-Gruppe stimulieren Zellen des angeborenen Immunsystems durch den Toll-like-Rezeptor 4 (TLR4). TLR4 gehört zur Toll-like-Rezeptor-Proteinfamilie, die häufige Pathogen-assoziierte molekulare Strukturen (PAMPs) erkennt.
Biochem/physiol Actions
Lipopolysaccharide (LPS) sind in der äußeren Schicht der Membran lokalisiert und bei nicht verkapselten Stämmen auf der Zelloberfläche exponiert. Sie tragen zur Integrität der äußeren Membran bei und schützen die Zelle gegen die Wirkung von Gallensalzen und lipophilen Antibiotika.
Preparation Note
Das Produkt löst sich in Wasser (5 mg/ml) und ergibt eine trübe, schwach gelbe Lösung. Lipopolysaccharide sind Moleküle, die in jedem Lösungsmittel Mizellen bilden. In Wasser und phosphatgepufferter Kochsalzlösung entstehen trübe Lösungen. Organische Lösungsmittel erzeugen keine klareren Lösungen. Mit Methanol ergibt sich eine trübe Suspension mit schwebenden Trübungen, während mit Wasser eine homogen trübe Lösung ensteht.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Lipopolysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tatyana Y Postnikova et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 13(3) (2020-03-22)
Infectious diseases in early postnatal ontogenesis often result in cognitive impairments, particularly learning and memory. The essential foundation of learning and memory is long-term synaptic plasticity, which depends on N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors. In the present study, bacterial infection was modeled
Feifei Wang et al.
Sheng wu yi xue gong cheng xue za zhi = Journal of biomedical engineering = Shengwu yixue gongchengxue zazhi, 30(3), 635-640 (2013-07-20)
In order to remove the endotoxin from the blood of endotoxemia patients, we prepared a new adsorbent with heparin space arm and polymyxin B (PMB) ligand. The carrier of chloromethyl polystyrene resin was activated and heparin space arm was grafted
C Ganesh Kumar et al.
Enzyme and microbial technology, 55, 113-120 (2014-01-15)
In an ongoing survey for bioactive potential of microorganisms from different biosphere zones of India, a promising Kocuria rosea strain BS-1 was identified which produced an exopolysaccharide (designated as Kocuran) exhibiting in vitro antioxidant and immunosuppression properties. Kocuran was characterized
Bin Li et al.
International journal of molecular sciences, 15(1), 1143-1161 (2014-01-21)
Innate immunity is the first line of defense in human beings against pathogen infection; monocytes/macrophages are the primary cells of the innate immune system. Recently, macrophages/monocytes have been discovered to participate in LPS clearance, and the clearance efficiency determines the
Elena Topchiy et al.
PloS one, 11(5), e0155030-e0155030 (2016-05-14)
Sepsis is the leading cause of death in critically ill patients. While decreased Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin type 9 (PCSK9) function improves clinical outcomes in murine and human sepsis, the mechanisms involved have not been fully elucidated. We tested the hypothesis
Artikel
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Questions
  1. What is the molecular weight?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined. However, LPS is heterogeneous and tends to form aggregates of varying sizes that may range from 1-4 million or greater. When treated with SDS and heat the molecular weight range is approximately 50 to 100 kDa. The FITC used to prepare this product has a molecular weight of 389.38 g/mol. There are approximately 3.6 ug FITC per milligram LPS in this preparation.
      Please see the link below to learn more about Lipopolysaccharides:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/clinical-testing-and-diagnostics-manufacturing/bacteriology/lipopolysaccharides