Merck
L4005
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli O55:B5
purified by trichloroacetic acid extraction
Synonym(e):
LPS
About This Item
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
Escherichia coli (O55:B5)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Aufgereinigt durch
trichloroacetic acid extraction
Verunreinigungen
1-10% Protein (Lowry)
Farbe
white to yellow
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt ist aus E. coli, Serotyp O55:B5 extrahierte TCA. Der Ursprungsstamm ist CDC 1644-70. LPS O55:B5 wurde für die Stimulation von humanen Peritonealmakrophagen zu 1 ng/ml und zur Stimulation equiner Peritonealmakrophagen bei 1–100 ng/ml verwendet.
Anwendung
Lipopolysaccharide (LPS) sind charakteristische Bestandteile der Zellwand von gramnegativen Bakterien. LPS und seine Lipid-A-Gruppe stimulieren Zellen des angeborenen Immunsystems durch den Toll-like-Rezeptor 4 (TLR4). TLR4 gehört zur Toll-like-Rezeptor-Proteinfamilie, die häufige Pathogen-assoziierte molekulare Strukturen (PAMPs) erkennt.
Biochem./physiol. Wirkung
Lipopolysaccharide (LPS) sind in der äußeren Schicht der Membran lokalisiert und bei nicht verkapselten Stämmen auf der Zelloberfläche exponiert. Sie tragen zur Integrität der äußeren Membran bei und schützen die Zelle gegen die Wirkung von Gallensalzen und lipophilen Antibiotika.
Angaben zur Herstellung
Das Produkt löst sich in Wasser (5 mg/ml) oder Zellkulturmedium (1 mg/ml) und ergibt eine trübe, schwach gelbe Lösung. Eine stärker konzentrierte, jedoch weiterhin trübe Lösung (20 mg/ml) wurde in wässriger Kochsalzlösung nach dem Vortexen und Erwärmen auf 70–80 °C erzielt. Lipopolysaccharide sind Moleküle, die in jedem Lösungsmittel Mizellen bilden. In Wasser und phosphatgepufferter Kochsalzlösung entstehen trübe Lösungen. Organische Lösungsmittel erzeugen keine klareren Lösungen. Mit Methanol ergibt sich eine trübe Suspension mit schwebenden Trübungen, während mit Wasser eine homogen trübe Lösung ensteht.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Lipopolysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
O Schulz et al.
Mucosal immunology, 7(4), 892-904 (2013-12-19)
Lymphoid organ hypertrophy is a hallmark of localized infection. During the inflammatory response, massive changes in lymphocyte recirculation and turnover boost lymphoid organ cellularity. Intriguingly, the exact nature of these changes remains undefined to date. Here, we report that hypertrophy
Xiao-Wen Lin et al.
PloS one, 8(6), e67633-e67633 (2013-06-27)
Toll-like receptors (TLRs) play a pivotal role in the defense against invading pathogens by detecting pathogen-associated molecular patterns (PAMPs). TLR4 recognizes lipopolysaccharides (LPS) in the cell walls of Gram-negative bacteria, resulting in the induction and secretion of proinflammatory cytokines such
J T Frieling et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 41(7), 1439-1443 (1997-07-01)
The in vitro production of interleukin-1beta (IL-1beta), IL-6, and the IL-1 receptor antagonist (IL-1ra) in whole blood upon stimulation with different bacterial strains was measured to study the possible relationship between disease severity and the cytokine-inducing capacities of these strains.
Yu-Yuan Chen et al.
PloS one, 9(12), e115232-e115232 (2014-12-18)
Invertebrates rely on an innate immune system to combat invading pathogens. The system is initiated in the presence of cell wall components from microbes like lipopolysaccharide (LPS), β-1,3-glucan (βG) and peptidoglycan (PG), altogether known as pathogen-associated molecular patterns (PAMPs), via
Oscar Pizano-Martínez et al.
World journal of gastroenterology, 17(33), 3830-3835 (2011-10-12)
To demonstrate that CD14⁺ cells are an important source of the growth factor YKL-40 in acute and chronic liver damage. Rats were inoculated with one dose of CCl(4) to induce acute damage. Liver biopsies were obtained at 0, 6, 12
Artikel
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.