Fortfahren mit
L3024
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli O111:B4
purified by ion-exchange chromatography, TLR ligand tested
Synonym(e):
LPS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 305,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 488,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 995,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
297-473-0
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 305,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
Quality Segment
form
lyophilized powder
purified by
ion-exchange chromatography
impurities
<1% Protein, <1% RNA
color
white to yellow cast
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Dieses Produkt wird aus E. coli Serotyp O111:B4 extrahiert und über Ionenaustausch aufgereinigt. Der für die Herstellung verwendete Stamm stammt aus einer Privatsammlung. Dieser LPS-Serotyp wurde zur Stimulation von B-Zellen und zur Induktion von NOS in humanen Hepatozyten eingesetzt.
Application
Lipopolysaccharide (LPS) sind charakteristische Bestandteile der Zellwand von gramnegativen Bakterien. LPS und seine Lipid-A-Gruppe stimulieren Zellen des angeborenen Immunsystems durch den Toll-like-Rezeptor 4 (TLR4). TLR4 gehört zur Toll-like-Rezeptor-Proteinfamilie, die häufige Pathogen-assoziierte molekulare Strukturen (PAMPs) erkennt.
Biochem/physiol Actions
Lipopolysaccharide (LPS) sind in der äußeren Schicht der Membran lokalisiert und bei Stämmen ohne Kapsel auf der Zelloberfläche exponiert. Sie tragen zur Integrität der äußeren Membran bei und schützen die Zelle gegen die Wirkung von Gallensalzen und lipophilen Antibiotika.
Preparation Note
Das Produkt löst sich in Wasser (5 mg/ml) oder Zellkulturmedium (1 mg/ml) und ergibt eine trübe, schwach gelbe Lösung. Eine stärker konzentrierte, ebenfalls trübe Lösung (20 mg/ml) konnte in wässriger Kochsalzlösung nach Vortexen und Erwärmen auf 70–80 °C hergestellt werden. Lipopolysaccharide sind Moleküle, die in jedem Lösungsmittel Mizellen bilden. In Wasser und phosphatgepufferter Kochsalzlösung entstehen trübe Lösungen. Auch Lösungen in organischen Lösungsmitteln sind nicht klarer. Mit Methanol ergibt sich eine trübe Suspension mit schwebenden Trübungen, während mit Wasser eine homogen trübe Lösung ensteht.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Lipopolysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L4130L2630L3129
description
purified by ion-exchange chromatography, TLR ligand tested
description
purified by trichloroacetic acid extraction
description
purified by phenol extraction
description
purified by phenol extraction
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
biological source
Escherichia coli (O127:B8)
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to yellow cast
color
white to light yellow
color
off-white to faint yellow
color
white to faint yellow
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Wie oft kann aufgelöste LSP E.Coli in Konzentration 1 mg/dL eingefroren und aufgetaut werden?
    1 answer
    1. According to studies carried out on similar products, frozen aliquots could be stable for up to 2 years. It is important to avoid repeated freezing and thawing cycles.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. what is the molecular weight of LPS catalog #L3024?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product has not been determined. In general, the molecular weight of native LPS may range from 1 – 4 million Daltons or higher. When treated with SDS and heat, the molecular weight of LPS may range from 50 to 100 kDa.
      Helpful?
  5. Does the product represent lipid A of LPS with six-acyl chain (hexa-acylated) ?
    1 answer
    1. L3024 is an LPS that contains the lipid A moiety. LPS products that are described as "detoxified" have a lipid A moiety that has been partially delipidated by alkaline hydrolysis. Removal of the fatty acid portions of lipid A results in a detoxified LPS with an endotoxin level about 10,000 times lower than that of the parent LPS. This product is not detoxified.