Fortfahren mit
L8274
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli O26:B6
≥10,000 EU/mg, purified by phenol extraction
Synonym(e):
LPS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,30
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 200,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 479,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
297-473-0
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 95,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli (O26:B6)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥10,000 EU/mg
purified by
phenol extraction
impurities
<3% Protein (Lowry)
color
white to faint yellow
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Dieses Produkt wird mit Phenol aus E. coli Serotyp O26:B6 extrahiert. Der Ursprungsstamm ist ATCC 12795. LPS von Serotyp 026:B6 sind die einzigen LPS aus E. coli, die in SDS-PAGE ein Kurzketten-Verhalten zeigen. Die Kurzketten-Länge dieser LPS ist näher an derjenigen der LPS des mutierten rauen Stamms. Dieser LPS-Serotyp wird mit einer Konzentration von 1 μg/ml verwendet, um Neutrophile zu stimulieren.
Application
Lipopolysaccharide (LPS) sind charakteristische Bestandteile der Zellwand von gramnegativen Bakterien. LPS und seine Lipid-A-Gruppe stimulieren Zellen des angeborenen Immunsystems durch den Toll-like-Rezeptor 4 (TLR4). TLR4 gehört zur Toll-like-Rezeptor-Proteinfamilie, die häufige Pathogen-assoziierte molekulare Strukturen (PAMPs) erkennt.
Biochem/physiol Actions
Lipopolysaccharide (LPS) sind in der äußeren Schicht der Membran lokalisiert und bei Stämmen ohne Kapsel auf der Zelloberfläche exponiert. Sie tragen zur Integrität der äußeren Membran bei und schützen die Zelle gegen die Wirkung von Gallensalzen und lipophilen Antibiotika.
Preparation Note
Das Produkt löst sich in Wasser (5 mg/ml) oder Zellkulturmedium (1 mg/ml) und ergibt eine trübe, schwach gelbe Lösung. Eine stärker konzentrierte, ebenfalls trübe Lösung (20 mg/ml) konnte in wässriger Kochsalzlösung nach Vortexen und Erwärmen auf 70–80 °C hergestellt werden. Lipopolysaccharide sind Moleküle, die in jedem Lösungsmittel Mizellen bilden. In Wasser und phosphatgepufferter Kochsalzlösung entstehen trübe Lösungen. Auch Lösungen in organischen Lösungsmitteln sind nicht klarer. Mit Methanol ergibt sich eine trübe Suspension mit schwebenden Trübungen, während mit Wasser eine homogen trübe Lösung entsteht.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Lipopolysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2762L3755L3129
description
≥10,000 EU/mg, purified by phenol extraction
description
purified by gel-filtration chromatography
description
purified by trichloroacetic acid extraction
description
purified by phenol extraction
biological source
Escherichia coli (O26:B6)
biological source
Escherichia coli (O26:B6)
biological source
Escherichia coli (O26:B6)
biological source
Escherichia coli (O127:B8)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: soluble
solubility
water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
<3% Protein (Lowry)
impurities
<5% Protein
impurities
1-10% Protein (Lowry)
impurities
<3% Protein (Lowry)
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. For how long and at what temperature can a solution of 5 mg/ml LPS dissolved in water be stored?
    1 answer
    1. Solutions at 1 mg/mL in buffer or culture medium are stable for approximately one month at 2-8 °C. Frozen aliquots can be stored up to 2 years. Repeated freeze/thaw cycles are not recommended.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Dose of this preparation And 10mg vial can be used for how many animals
    1 answer
    1. This product has not been tested for use in animal models. The dosage would have to be determined by the researcher. The L8274 is prepared by phenol extraction. This method of preparation may allow for trace amounts of solvent. For in vitro use, it would be recommended for the product to be further purified by gel-filtration. Please see product L2762: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/l2762.
      A pre-sterilized version of this product is offered that is tested for use in cell culture. Please see product L2654: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/l2654