Fortfahren mit
I5907
Pyrophosphatase, anorganisch aus E. coli
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥90%, ≥800 units/mg protein
Synonym(e):
Anorganische Pyrophosphatase aus E. coli, Pyrophosphate phosphohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 406,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-784-7
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥800 units/mg protein
Assay:
≥90%
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 406,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90%
form
lyophilized powder
specific activity
≥800 units/mg protein
mol wt
hexamer subunit mol wt 20 kDa
storage temp.
−20°C
General description
Pyrophosphatase aus E. coli (E-PPase) besitzt einen breiteren optimalen pH-Bereich und enthält vier divalente Kationen pro Untereinheit. Sie enthält 175 Aminosäuren mit zusätzlichen Aspartatresten im Aktivstellenhohlraum. Strukturell ist E-PPase ein Homohexamer mit sechs identischen 20-kDa-Untereinheiten. Magnesium ist ein Cofaktor für E-PPase.[1]
Application
Anorganische Pyrophosphatase aus Escherichia coli wird als Bestandteil des Transkriptionspuffers verwendet.
Anorganische Pyrophosphatase (PPase) ist ein ubiquitäres Enzym, das die Reaktion PPi + H2O → 2Pi katalysiert.
Es spielt eine wichtige Rolle bei der Synthese von Protein, RNA und DNA.
Anorganische Pyrophosphatase aus Escherichia coli wird in Assays zur Konjugation von Ubiquitin und ubiquitin-ähnlichen Proteinen verwendet.[2] Sie wird in Ein-Topf-3-Enzymsystemen zur Synthese von Lewis x und Sialyl-Lewis x-Antigenen eingesetzt.[3]
Biochem/physiol Actions
Pyrophosphatase aus E. coli (E-PPase) ist ein essentielles Enzym in Hefen und Bakterien. Die Aktivstellenreste sind entscheidend für die Bindung an Magnesium.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver in trisgepuffertem Salz mit Proteasehemmern.
Other Notes
Ein homohexameres Protein mit 175 Aminosäureresten pro Untereinheit, seine Aktivität ist Mg2+ abhängig. Es ist ein relativ thermostabiles Protein.
Eine Einheit setzt 1,0 μmol anorganisches Orthophosphat pro Minute bei pH-Wert 9 und 25 °C frei.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5931I1643F3174
specific activity
≥800 units/mg protein
specific activity
30-60 units/mg protein (in glycine buffer)
specific activity
≥500 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
>20,000 units/mg protein
assay
≥90%
assay
-
assay
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
mol wt
hexamer subunit mol wt 20 kDa
mol wt
-
mol wt
71 kDa
mol wt
30.2 kDa (269 amino acids, predicted from the nucleotide sequence)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)