Merck
HPA001906
Sigma-Aldrich
Anti-ATRX Antibody
enhanced validation
Anti-ATRX antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
Synonym(e):
ATP-abhängiger Helicase-ATRX-Antikörper, X-gekoppelter Helicase-II-Antikörper, Znf-HX-Antikörper, JMS, RAD54, XH2, XNP
Größe auswählen
100 μL
€ 505,00
€ 505,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 505,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Human Protein Atlas-Nummer:
NACRES:
NA.41
€ 505,00
Check Cart for Availability
Produktbezeichnung
Anti-ATRX in Kaninchen hergestellte Antikörper, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
orthogonal RNAseq
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research pathology
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATRX(546)
Immunogen
Rekombinantes Protein entsprechend Alpha-Thalassämie mit mentaler Retardierung, X-gebunden.
Sequenz
AAWAEYEAEKKGLTMRFNIPTGTNLPPVSFNSQTPYIPFNLGALSAMSNQQLEDLINQGREKVVEATNSVTAVRIQPLEDIISAVWKENMNLSEAQVQALALSRQASQELDVKRREAIYNDVLTKQQMLISCVQRILMNRR
Anwendung
Alle Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies wurden im Rahmen des Projekts Human Protein Atlas (HPA) entwickelt und validiert und werden daher durch die umfassendste Charakterisierung in der Industrie unterstützt.
Der Human Protein Atlas besteht zurzeit aus drei Teilen: dem Gewebeatlas, dem Pathologieatlas und dem Zellatlas. Die für den Gewebe- und Pathologieatlas produzierten Antikörper wurden mittels Immunhistochemie gegen Hunderte gesunder und kranker Gewebe getestet, und viele wurden im Rahmen der jüngsten Zellatlas-Projekte mittels Immunfluoreszenz charakterisiert, um das menschliche Proteom nicht nur auf Gewebeebene, sondern auch auf subzellulärer Ebene zu kartieren. Diese Abbildungen und die enorme Datensammlung können auf der Website des Human Protein Atlas (HPA) über die Bildergalerie-Links eingesehen werden. Wir stellen außerdem Prestige-Antibodies®-Protokolle und weitere nützliche Informationen bereit. Der Kaninchen-Anti-ATRX-Antikörper wird in der Immunhistochemie eingesetzt.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Prestige Antibodies® sind gut charakterisierte und umfangreich validierte Antikörper mit dem zusätzlichen Vorteil, dass alle verfügbaren Charakterisierungsdaten für jedes Target über das „Human Protein Atlas“-Portal (Link direkt unterhalb der Produktbezeichnung am Anfang dieser Seite) zugänglich sind. Die Einzigartigkeit und geringe Kreuzreaktivität von Prestige Antibodies® mit anderen Proteinen beruhen auf sorgfältig gewählten Antigenregionen, Affinitätsreinigung und strengen Auswahlkriterien. Prestige-Antigenkontrollen sind für jeden entsprechenden Prestige-Antikörper erhältlich (siehe Abschnitt mit Links).
Jeder Prestige-Antikörper wird wie folgt getestet:
  • IHC-Gewebearray aus 44 normalen Humangewebeproben und 20 der häufigsten Krebsgewebeproben.
  • Proteinarray aus 364 humanen rekombinanten Proteinfragmenten.
Verlinkung
Entsprechendes Antigen APREST74299
Physikalische Form
Lösung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,2, enthält 40 % Glycerin und 0,02 % Natriumazid
Rechtliche Hinweise
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Katharina I Deeg et al.
Frontiers in oncology, 6, 186-186 (2016-09-08)
Telomere maintenance is a hallmark of cancer as it provides cancer cells with cellular immortality. A significant fraction of tumors uses the alternative lengthening of telomeres (ALT) pathway to elongate their telomeres and to gain an unlimited proliferation potential. Since
Gerald F Reis et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(5), 442-452 (2015-04-09)
Lower-grade (World Health Organization Grades II and III) gliomas vary widely in clinical behavior and are classified as astrocytic, oligodendroglial, or mixed. Anaplasia depends greatly on mitotic activity, with CDKN2A loss considered as the most common mechanism for cell cycle
Yavuz Oktay et al.
Scientific reports, 6, 27569-27569 (2016-06-11)
The single nucleotide polymorphism rs55705857, located in a non-coding but evolutionarily conserved region at 8q24.21, is strongly associated with IDH-mutant glioma development and was suggested to be a causal variant. However, the molecular mechanism underlying this association has remained unknown.
J Gregory Cairncross et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 32(8), 783-790 (2014-02-12)
Patients with 1p/19q codeleted anaplastic oligodendroglial tumors who participated in RTOG (Radiation Therapy Oncology Group) 9402 lived much longer after chemoradiotherapy (CRT) than radiation therapy (RT) alone. However, some patients with noncodeleted tumors also benefited from CRT; survival curves separated
David Valle-García et al.
Epigenetics, 11(6), 398-414 (2016-04-01)
ATRX is a SWI/SNF chromatin remodeler proposed to govern genomic stability through the regulation of repetitive sequences, such as rDNA, retrotransposons, and pericentromeric and telomeric repeats. However, few direct ATRX target genes have been identified and high-throughput genomic approaches are
Artikel
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Lernen Sie die Grundlagen der Arbeit mit Antikörpern kennen und erhalten Sie technische Informationen über Struktur, Klassen und normale Immunglobulinbereiche.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review