Wichtige Dokumente
H5041
Cystatin C human
HumanKine®, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
Größe auswählen
€ 592,00
Größe auswählen
About This Item
€ 592,00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Cystatin C human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≤5 μM IC50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
dimer 12-13 kDa (non-glycosylated)
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤1 EU/mg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CYTC(1471)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?