Fortfahren mit
E8640
E-64d
powder, ≥98% (TLC)
Synonym(e):
(2S,3S)-trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido-3-methylbutan-ethylester, EST
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 375,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H30N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.43
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
€ 146,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
E-64d, protease inhibitor
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: water (1:1): 5 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCCC(C)C
InChI
1S/C17H30N2O5/c1-6-23-17(22)14-13(24-14)16(21)19-12(9-11(4)5)15(20)18-8-7-10(2)3/h10-14H,6-9H2,1-5H3,(H,18,20)(H,19,21)/t12-,13-,14-/m0/s1
InChI key
SRVFFFJZQVENJC-IHRRRGAJSA-N
Gene Information
human ... CAPN1(823)
Application
E-64d wird bei NB4-Zellen der akuten menschlichen Promyelozytenleukämie und bei Huh-7-Zellen als lysosomaler Inhibitor verwendet. Außerdem dient es in physiologischer Tyrode-Lösung mit freiem Calcium als Proteaseinhibitor für die Perfusion in die isolierten Herzproben.
Biochem/physiol Actions
E-64d ist ein Epoxysuccinyl-Peptid und ein Inhibitor von Cysteinprotease Cathepsin B sowie Kalpain 1 und 2. E-64d kann dank seiner die Protease Cathepsin B hemmenden Funktion potenziell als Arzneimittel für die Behandlung von Schädel-Hirn-Trauma (SHT) und Alzheimer-Krankheit dienen. Es hemmt das Oberflächenantigen von Gametozyten, was eine verringerte Produktion von Oozyten bei Plasmodium falciparum zur Folge hat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E3132330005324890
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Gene Information
human ... CAPN1(823)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What is the difference between E-64, E-64c and E-64d?
    1 answer
    1. E-64c is a synthetic analog of E-64.  E-64d is the ethyl ester of E-64c.  E-64c is not cell permeable, but E-64d is cell permeable.  E-64d is hydrolyzed in cell culture to E-64c.
      Helpful?
  2. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  3. What can I dissolve Product E8640, E-64d, in?
    1 answer
    1. According to McGowan, E. B. et al., Biochem. Biophys. Res. Comm., 158(2), 432-435 (1989), this compound was dissolved in DMSO up to 200 mg/mL for use as an inhibitor of calpain in both intact and lysed platelets..
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Where can solutions of Product E8640, E-64d, be stored?
    1 answer
    1. According to McGowan, E. B. et al., Biochem. Biophys. Res. Comm., 158(2), 432-435 (1989), solutions made in DMSO were stored at -70°C.