GE17-1323-01
Glycin
Cytiva 17-1323-01, pack of 500 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pack of 500 g
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-1323-01
Farbe
White
Löslichkeit
acetone: soluble (Slightly soluble in acetone)
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
diethyl ether: soluble (Insoluble in diethyl ether)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Highly pure PlusOne Glycine made by Cytiva.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.