Merck
G2879
Sigma-Aldrich
Glycin -hydrochlorid
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
Aminoessigsäure-Hydrochlorid, Glycin-HCl, Glycocoll-Hydrochlorid, Aminoessigsäure, Aminoethanonsäure, Glycocoll
Größe auswählen
100 G
€ 98,00
500 G
€ 182,00
1 KG
€ 307,00
€ 98,00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 98,00
500 G
€ 182,00
1 KG
€ 307,00
About This Item
Lineare Formel:
H2NCH2CO2H · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.53
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
€ 98,00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Mol-Gew.
111.53
Lagerbedingungen
(Tightly closed Dry)
Konzentration
≤100%
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
mp (Schmelzpunkt)
176-180 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
InChIKey
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Forschungsbereich: Neurowissenschaft
Anwendung
Glycinhydrochlorid hat folgende Anwendungen:
  • bei der Herstellung von Glycin-HCl-Puffer[1]
  • zum Eluieren von Serum-Immunglobulinen (IgGs) aus den Beads, um die vollständige Anreicherung von kern- und ortsspezifischen Antikörpern zu überprüfen[2]
  • zum Regenerieren des Sensors für die Elution des gebundenen C-reaktiven Proteins (CRP)[3]
Glycinhydrochlorid wird als Bestandteil von Ag (Silber)-Stripping-Puffer für Multiplex-Immunhistochemie an Mausgeweben.[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Glycin besitzt ein einziges Kohlenstoffmolekül, das an die Amino- und an eine Carboxylgruppe bindet.[5] Glycinhydrochlorid (Gly·HCl) ist in der Lage, natives Chitosan zu verflüssigen, und unterstützt außerdem die Herstellung von regenerierten Chitosanmembranen.[6] Es eignet sich als Osmoprotektant. Glycin kann in Proteinen als flexible Verbindung dienen und auch die Bildung von Helixen ermöglichen.[5] Freies Glycin könnte in Gewebe eine schützende Rolle gegenüber Ischämie, Hypoxie und Reperfusion einnehmen.[5] Glycin wurde als potenzielle Behandlung für Sepsis, Arthritis, akutes Lungenversagen und anderen Entzündungskrankheiten untersucht.[7]
Glycin wirkt auf Rezeptoren, die eine gesteigerte Chloridleitfähigkeit bewirken. Im Vergleich zu anderen Regionen des Gehirns sind die höchsten Konzentrationen im Rückenmark zu beobachten. Es interagiert jedoch mit dem exzitatorischen Rezeptor N-Methyl-D-aspartat (NMDA) und aktiviert diesen, was erregende Signale im Gehirn auslöst.[8][9]
Hemmender Neurotransmitter im Rückenmark, allosterischer Regulator von NMDA-Rezeptoren.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zipei Feng et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 196(9), 3943-3950 (2016-03-20)
Recent advances in multiplex immunohistochemistry techniques allow for quantitative, spatial identification of multiple immune parameters for enhanced diagnostic and prognostic insight. However, applying such techniques to murine fixed tissues, particularly sensitive epitopes, such as CD4, CD8α, and CD19, has been
Glycine
Hall JC
JPEN. Journal of parenteral and enteral nutrition, 22(6), 393-398 (2019)
M D Wheeler et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 56(9-10), 843-856 (2001-02-24)
The mechanism of the immunosuppressive effects of glycine and its pathophysiological applications are discussed in this review. Glycine has been well characterized in spinal cord as an inhibitory neurotransmitter which activates a glycine-gated chloride channel (GlyR) expressed in postsynaptic membranes.
Hydrolysis of organic phosphates by commercially available phytases: Biocatalytic potentials and effects of ions on their enzymatic activities
Tazisong IA, et al.
Journal of food, agriculture & environment, 6(3&4), 500-505 (2008)
A comparative study on the chitosan membranes prepared from glycine hydrochloride and acetic acid
Ma B, et al.
Carbohydrate Polymers, 91(2), 477-482 (2013)
Protokolle
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.