Fortfahren mit
357002
Glycin, molekularbiologische Qualität
Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
Synonym(e):
Glycin, Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.07
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
635782
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4491
assay
≥99% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 200 mg/mL
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine nicht essenzielle Aminosäure, die zur Herstellung von biologischen Puffern verwendet werden kann (Extinktion: ≤;0,01 bei 260 nm und 280 mm).
Biochem/physiol Actions
Hemmender Neurotransmitter im Rückenmark; allosterischer Regulator von NMDA-Rezeptoren.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur (20 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei Raumtemperatur bis zu 6 Monaten haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G889876524410225
Glycin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
76524
Glycin
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
ACS reagent
form
solid
form
powder
form
-
form
powder, crystals or granules
assay
≥99% (titration)
assay
≥99%
assay
-
assay
≥98.5%
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
20-25°C
storage temp.
-
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white
solubility
water: 200 mg/mL
solubility
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available