GE17-1321-01
Tris
Cytiva 17-1321-01, pack of 500 g
Synonym(e):
Tris Base, Tris Buffer
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pack of 500 g
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-1321-01
Farbe
White
pH-Bereich
7.2-9.0
Löslichkeit
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
methanol: soluble
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Qualified for 2-D electrophoresis, Tris is suitable for preparing electrophoresis buffer in the pH range of 7.2 to 9.0.
- Tris is known for its ability to resist changes in pH when small amounts of acid or base are added, making it valuable in maintaining stable experimental conditions.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.